Przejdź do
143979
Tripropylamine
≥98%
Synonim(y):
N,N,N-Tri-n-propylamine, N,N-Dipropyl-1-propanamine, Propyldi-n-propylamine, Tri-n-propylamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
112,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
342,00 zł
2 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
734,00 zł
550,50 zł
18 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2780,00 zł
2085,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3CH2CH2)3N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
143.27
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-047-7
Beilstein/REAXYS Number:
1098331
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
liquid
112,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
4.9 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
2.9 mmHg ( 20 °C)
assay
≥98%
form
liquid
autoignition temp.
356 °F
expl. lim.
5.6 %
refractive index
n20/D 1.416 (lit.)
bp
155-158 °C (lit.), 40-42 °C/11 mmHg (lit.)
mp
−93.5 °C (lit.)
density
0.753 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CCCN(CCC)CCC
InChI
1S/C9H21N/c1-4-7-10(8-5-2)9-6-3/h4-9H2,1-3H3
InChI key
YFTHZRPMJXBUME-UHFFFAOYSA-N
General description
Eelectrochemiluminescence behavior of ruthenium complex/tripropylamine systems at DNA-modified gold electrode has been studied.
Application
Tripropylamine was employed as coreactant in sandwich-type electrochemiluminescence biosensor for detection of α-fetoprotein. It was used as extraction agent for the reactive extraction of succinic acid in various alcohol diluents.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
252239331570399256
description
≥98%
description
98%
description
98%
description
98%
assay
≥98%
assay
98%
assay
98%
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
solid
form
liquid
density
0.753 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
0.907 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.416 (lit.)
refractive index
n20/D 1.446 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.508 (lit.)
mp
−93.5 °C (lit.)
mp
-
mp
37-41 °C (lit.)
mp
-
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
93.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
34 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. What is the concentration of this solution/
    1 answer
    1. The concentration of this product can be determined using the density, molecular weight, and purity value. This product has a purity of greater or equal to 98%. The concentration of this product ranges between 5.15M(98%) to 5.25M(100%).
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?