Merck
184225
Sigma-Aldrich
Hydrogen fluoride pyridine
pyridine ~30 %, hydrogen fluoride ~70 %
Synonim(y):
HF-Pyridine, Olah′s reagent, PPHF, Poly(pyridine fluoride), Pyridine hydrofluoride, Pyridinium poly(hydrogen fluoride), Pyridinium polybifluoride
Wybierz wielkość
25 G
292,00 zł
100 G
664,00 zł
292,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
292,00 zł
100 G
664,00 zł
About This Item
Numer CAS:
Beilstein:
4750151
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352301
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
292,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
liquid
Poziom jakości
skład
hydrogen fluoride, ~70%
pyridine, ~30%
gęstość
1.1 g/mL at 20 °C (lit.)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
F[H].c1ccncc1
InChI
1S/C5H5N.FH/c1-2-4-6-5-3-1;/h1-5H;1H
Klucz InChI
GRJJQCWNZGRKAU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
May contain or form low levels of calcium fluoride during storage. Presence of this does not impact the specification values.
Zastosowanie
Convenient form of anhydrous HF, stable up to 50°C. Has been used for the preparation of β-fluoroamines from amino alcohols and for the fluorination of acetylenes.[1][2]
Used together with hypervalent iodine(III) reagents for ipso-fluorination of para-substituted phenols providing cyclohexadienones.[3] Employed with Selectfluor® (Catalog No. 439479) for geminal fluorination of 2,2-diaryl-1,3-dithiolanes.[4]
Reactant for preparation of:
  • Epimers of shikimic acid with the features of fucosylated glycans via zinc-mediated reductive ring opening followed by a Barbier reaction
  • Vaccinia H1-related (VHR) phosphatase inhibitor with a nonacidic phosphate-mimicking core structure
  • Candidates for nucleic acid drugs
  • ω-substituted gem-difluoroalkanes by oxidative desulfurization-difluorination
Reagent for:
  • Halofluorination reactions
Informacje prawne
Selectfluor is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Journal of Fluorine Chemistry, 37, 343-343 (1987)
Tetrahedron, 60, 6629-6629 (2004)
Tetrahedron Letters, 32, 69-69 (1991)
V Prakash Reddy et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (5), 654-656 (2005-01-27)
2,2-diaryl-1,3-dithiolanes, readily obtainable from diaryl ketones, were transformed into the corresponding gem-difluoro compounds using a novel reagent combination involving Selectfluor and pyridinium polyhydrogen fluoride (PPHF) under mild conditions in moderate to good yields.
Hui Shen et al.
Infection and immunity, 83(7), 2694-2704 (2015-04-22)
Fungi can shield surface pathogen-associated molecular patterns (PAMPs) for evading host immune attack. The most common and opportunistic human pathogen, Candida albicans, can shield β-(1 3)-glucan on the cell wall, one of the major PAMPs, to avoid host phagocyte Dectin-1
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?