Przejdź do
D27802
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane
greener alternative
≥99%, crystals, ReagentPlus®
Synonim(y):
TED, Triethylenediamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
168,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
369,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1020,00 zł
2 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3960,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
112.17
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
205-999-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
103618
Assay:
≥99%
Form:
crystals
168,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane, ReagentPlus®, ≥99%
vapor pressure
2.9 mmHg ( 50 °C)
Quality Segment
product line
ReagentPlus®
assay
≥99%
form
crystals
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
refractive index
n20/D 1.4634 (lit.)
mp
156-159 °C (lit.)
density
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
greener alternative category
SMILES string
N12CCN(CC2)CC1
InChI
1S/C6H12N2/c1-2-8-5-3-7(1)4-6-8/h1-6H2
InChI key
IMNIMPAHZVJRPE-UHFFFAOYSA-N
General description
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane (DABCO) is a bicyclic compound used as a strong base and catalyst in organic synthesis.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane (DABCO, triethylenediamine), a caged tertiary diamine, is a commonly used strong hindered amine base in chemical synthesis. It can also be employed as a complexing ligand and as a catalyst. Its gas-phase electronic absorption spectrum, vibrational spectra, multiphoton ionization (MPI), and two-photon fluorescence excitation (TPFE) spectra have been recorded and analyzed. Proton magnetic resonance (PMR) studies of DABCO in solid state were conducted in order to determine its line width, second moment, and spin-lattice relaxation time.
Application
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane (DABCO) may be used in the synthesis of isoxazole derivatives via dehydration of primary nitro compounds in the presence of dipolarophiles. DABCO may be used in the preparation of the following:
  • DABCO bis(perhydrate)
  • DABCO monohydrate
  • DABCO hexahydrate
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
144.0 °F - closed cup
flash_point_c
62.2 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is the storage temperature for the D27802 ? I was used to use the D2522 and it was kept at 4°C.
    1 answer
    1. D27802 is 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane that can be stored at room temperature but in inert environment. The product should still be suitable to use at 4°C.