Merck
113034
Sigma-Aldrich
Oxalyl bromide
97%
Synonim(y):
Ethanedioyl dibromide, NSC 96957
Wybierz wielkość
25 G
678,00 zł
100 G
1590,00 zł
678,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
678,00 zł
100 G
1590,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
BrCOCOBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.83
Beilstein:
1744437
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
678,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
przydatność reakcji
reagent type: oxidant
współczynnik refrakcji
n20/D 1.522 (lit.)
bp
16-17 °C/10 mmHg (lit.)
mp
−19 °C (lit.)
grupa funkcyjna
acyl bromide
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
BrC(=O)C(Br)=O
InChI
1S/C2Br2O2/c3-1(5)2(4)6
Klucz InChI
JAZLVNXWYDFQFE-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Converts cyclopentane-1,3-dione to 3-bromocyclopenten-2-one.[1]
Used in synthetic applications of carbon-substituted iminium salts
Reactant for:
  • Synthesis of mutasynthons added to cultures of A. pretiosum for mutasynthetic generation of ansamitocin derivatives
  • Oxalic acid formation from hydroxyl radical substitutions
  • Cyclization to produce CRF1 receptor antagonists
  • Preparation, optical and electrochemical studies of thiophene end capped olig(2,3-alkylthieno[3,4-b]pyrazine)
  • Asymmetrical synthesis of glycosyl chlorides and bromides
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Marco Luparia et al.
Organic letters, 8(10), 2147-2150 (2006-05-05)
[reaction: see text] We describe a new approach to 2,3-disubstituted cyclopentenols and cyclopentenones through two consecutive regioselective additions of equal or different electrophiles to a cyclopentene bisanionic synthon. Indeed, on exposure to BuLi, 3-bromo-2-iodocyclopent-2-enol O-TBS ether undergoes iodine-lithium permutation with