Merck
226734
Sigma-Aldrich
Phosphorus pentabromide
95%
Synonim(y):
Pentabromophosphorane
About This Item
Wzór liniowy:
PBr5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
430.49
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Postać
powder
ciąg SMILES
BrP(Br)(Br)(Br)Br
InChI
1S/Br5P/c1-6(2,3,4)5
Klucz InChI
QRKVRHZNLKTPGF-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Phosphorus pentabromide (PBr5) is a bromination agent generally used to convert alcohols to bromides and in the dibromination of ketones. PBr5 can also be used as the phosphorus source in the preparation of indium phosphide (InP) nanowires.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Highly luminescent hydrogels synthesized by covalent grafting of lanthanide complexes onto PNIPAM via one-pot free radical polymerization.
Li Q F, et al.
Journal of Material Chemistry C, 4(15), 3195-3201 (2016)
Identification of potential off-target toxicity liabilities of catechol-O-methyltransferase inhibitors by differential competition capture compound mass spectrometry.
von Kleist L, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 59(10), 4664-4675 (2016)
Synthesis, characterization and photoconductivity of highly crystalline InP nanowires prepared from solid hydrogen phosphide.
Lim T H, et al.
Journal of Materials Chemistry, 19(27), 4852-4856 (2009)
Phosphorus(V) Bromide.
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis) (2008)