Merck
262099
Sigma-Aldrich
Phosphorus(V) oxychloride
99.999%
Synonim(y):
Phosphorus(V) oxide chloride, Phosphoryl chloride
Wybierz wielkość
10 G
550,00 zł
550,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
550,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
POCl3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
153.33
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
bp:
105.8 °C (lit.)
550,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
gęstość pary
5.3 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
104 mmHg ( 50 °C)
28 mmHg ( 20 °C)
Próba
99.999%
Formularz
liquid
pH
1 (20 °C)
bp
105.8 °C (lit.)
mp
1.25 °C (lit.)
gęstość
1.645 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phosphine oxide
ciąg SMILES
ClP(Cl)(Cl)=O
InChI
1S/Cl3OP/c1-5(2,3)4
Klucz InChI
XHXFXVLFKHQFAL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Phosphorus(V) oxychloride can be used as:
  • A dehydrating agent in organic synthesis.[1]
  • A reagent in the cyclization of substituted aryl amides by Bischler−Napieralski cyclization reaction.[2]
  • A precursor for phosphorus diffusion in the p-type silicon solar cells processing.[3]
It can also be used in the Vilsmeier-Haack reaction to synthesize aromatic aldehydes.[4]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 1 Inhalation
Organy docelowe
Respiratory Tract
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Isocyanide 2.0
Patil P, et al.
Green Chemistry, 22(20), 6902-6911 (2020)
Optimization of phosphorus emitter formation from POCl 3 diffusion for p-type silicon solar cells processing
Ghembaza H, et al.
Silicon, 10(2), 377-386 (2018)
Rapid one-pot radiosynthesis of [carbonyl-. sup. 11C] formamides from primary amines and [. sup. 11C] CO. sub. 2.
Luzi Federico, et al.
EJNMMI radiopharmacy and chemistry, 5(1), 377-386 (2020)
Asymmetric transfer hydrogenation of imines catalyzed by a Noyori-type Ru (II) complex-a parametric study
Pechavcek J, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 24(4), 233-239 (2013)
Kathleen M George et al.
The Journal of biological chemistry, 278(46), 45512-45518 (2003-08-23)
Two types of polyclonal antibodies were generated from (a) a decapeptide sequence that includes the active site serine of acetylcholinesterase (anti-AChE10S) and (b) the identical decapeptide sequence phosphorylated at the active site serine of acetylcholinesterase (anti-AChE10SP). The anti-AChE10S antiserum was
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf