安全性情報
810145C
Avanti
18:1 NBD PE
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
1,2-ジオレオイル-sn-グリセロ-3-ホスホエタノールアミン-N-(7-ニトロ-2-1,3-ベンゾオキサジアゾール-4-イル)(アンモニウム塩)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 MG
¥67,400
5 MG
¥108,000
¥67,400
出荷可能日2025年4月22日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥67,400
5 MG
¥108,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C47H82N5O11P
CAS番号:
分子量:
924.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
¥67,400
出荷可能日2025年4月22日詳細
バルクの問い合わせ
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 × 1 mL (810145C-1mg)
pkg of 5 × 1 mL (810145C-5mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
濃度
1 mg/mL (810145C-1mg)
1 mg/mL (810145C-5mg)
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
18:1 NBD PEは、蛍光標識された脂質で、[1]不飽和C18:1Δ9-アシル鎖を含みます。[2]
アプリケーション
18:1 NBD PEは以下の用途に適しています:
  • リポソームの調製[3]
  • 蛍光スペクトル研究[4][1]
  • 巨大な単層小胞の標識化[5]
生物化学的/生理学的作用
L-α-ホスファチジルエタノールアミン(PE)は、膜構造の完全性を支持します。[6]
包装
5 mL琥珀色ガラス製スクリューキャップバイアル(810145C-1 mg)
5 mL琥珀色ガラス製スクリューキャップバイアル(810145C-5 mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
よく一緒に購入される製品
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
810145C-BULK:
810145C-1MG:4548174017753
810145C-VAR:
810145C-5MG:4548174017760
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A Janus -faced IM30 ring involved in thylakoid membrane fusion is assembled from IM30 tetramers
Saur M, et al.
Structure, 25(9) (2017)
Black Lipid Membranes: Challenges in Simultaneous Quantitative Characterization by Electrophysiology and Fluorescence Microscopy
Tsemperouli M, et al.
Langmuir (2019)
Fusion of single proteoliposomes with planar, cushioned bilayers in microfluidic flow cells
Karatekin E and Rothman JE
Nature Protocols, 7(5), 903-903 (2012)
Assembling responsive microgels at responsive lipid membranes
Wang M, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 116(12), 5442-5450 (2019)
Felista L Tansi et al.
Pharmaceutics, 12(4) (2020-04-23)
Liposomes are biocompatible nanocarriers with promising features for targeted delivery of contrast agents and drugs into the tumor microenvironment, for imaging and therapy purposes. Liposome-based simultaneous targeting of tumor associated fibroblast and the vasculature is promising, but the heterogeneity of