Merck
11603558001
Roche
DIG Easy Hyb
greener alternative
suitable for hybridization, solution
別名:
DIGシステム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105326
形状
solution
品質水準
包装
pkg of 500 mL
メーカー/製品名
Roche
環境により配慮した代替製品の特徴
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
hybridization: suitable
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
2-8°C
詳細
DIG Easy Hybは無毒性で、すぐに使えるハイブリダイゼーション緩衝液です。DIG Easy Hybは、ホルムアミドが含有されていませんが、50%ホルムアミド含有の緩衝液に匹敵するハイブリダイゼーション温度の低下を促進します。
メルクは、グリーン・ケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品はさらに安全な化学品として設計されます。  DIGシステムは、放射活性を用いて核酸の標識と検出を行う方法に対する、感度が高くコスト効率に優れた代替方法として確立されました。DIGシステムの多用途性を証明する多くの刊行物が入手できるため、放射性標識を使用することは、ハイブリダイゼーション用にDNAを標識する唯一のオプションではなくなりました。
アプリケーション
DIG Easy Hybは、非放射性(:ジゴキシゲニン標識)核酸プローブを使用するすべてのメンブレンハイブリダイゼーション用途に使用することができます。DIG Easy Hybは既製品であり、何も追加せずに使用できます。これは、DIG kitと使用するために特別にデザインされたものです。
品質
汚染物質なし:DNaseおよびRNase不含。
その他情報
ライフサイエンス研究専用です。診断的処置に使用しないでください。
法的情報
DIG Easy Hyb is a trademark of Roche
よく一緒に購入される製品
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
文書ライブラリにアクセスする
Human cytomegalovirus infection contributes to glioma disease progression via up-regulating endocan expression
Xing Yang
Translational Research (2016)
Hugo V Miranda et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 13(1), 220-239 (2013-10-08)
SAMP1 and SAMP2 are ubiquitin-like proteins that function as protein modifiers and are required for the production of sulfur-containing biomolecules in the archaeon Haloferax volcanii. Here we report a novel small archaeal modifier protein (named SAMP3) with a β-grasp fold
Rengasamy Ramamoorthy et al.
PloS one, 6(11), e28069-e28069 (2011-12-06)
Plant cytochromes P450 are involved in a wide range of biosynthetic reactions and play various roles in plant development. However, little is known about the biological functions of the subfamily CYP96 in plants. Here, we report a novel semi-dwarf rice
Borhan Uddin et al.
BMC genomics, 16, 1082-1082 (2015-12-23)
Highly efficient genome editing can be achieved through targeting an endonuclease to specific locus of interest. Engineered zinc-finger nuclease (ZFN) and CRISPR-associated protein-9 nuclease (Cas9) offer such an elegant approach for genome editing in vertebrate cells. In this study, we
Samuel Vega-Estévez et al.
mBio, 12(5), e0187121-e0187121 (2021-09-08)
Microorganisms need to adapt to environmental changes, and genome plasticity can lead to rapid adaptation to hostile environments by increasing genetic diversity. Here, we investigate genome plasticity in the CTG(Ser1) yeast Scheffersomyces stipitis, an organism with an enormous potential for