Merck
860517P
Avanti
C17 セラミド (d18:1/17:0)
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
N-ヘプタデカノイル-D-エリトロ-スフィンゴシン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥23,400
10 MG
¥43,600
25 MG
¥91,400
¥23,400
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥23,400
10 MG
¥43,600
25 MG
¥91,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C35H69NO3
CAS番号:
分子量:
551.93
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
¥23,400
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 10 mg (860517P-10mg)
pkg of 1 × 25 mg (860517P-25mg)
pkg of 1 × 5 mg (860517P-5mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
sphingolipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C35H69NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-35(39)36-33(32-37)34(38)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h28,30,33-34,37-38H,3-27,29,31-32H2,1-2H3,(H,36,39)/b30-28+/t33-,34+/m0/s1
InChI Key
ICWGMOFDULMCFL-QKSCFGQVSA-N
関連するカテゴリー
詳細
セラミド合成は、スフィンゴシンのアシル化またはスフィンゴ脂質の加水分解によるサルベージ経路、またはジヒドロセラミド形成を介したde novo経路のいずれかにより媒介されます。[1]構造的に、セラミドはアミド結合により脂肪酸に結合された長鎖アミノアルコールであるスフィンゴイド塩基を有しています。[2]
アプリケーション
C17セラミド(d18:1/17:0)は、以下の用途に用いられています:
  • タンデム質量分析と組み合わせた、陰イオンエレクトロスプレーイオン化を伴うクロマトグラフィーを用いた心筋セラミド定量のための内部標準として[3]
  • タンデム質量分析(MS/MS)の内部標準として[4]
  • スフィンゴミエリンシンターゼ2酵素の基質として[5]
生物化学的/生理学的作用
セラミドは、老化やアポトーシスなどのさまざまな細胞プロセスの調節に重要な役割を果たします。[1]セラミドは皮膚細胞の増殖と分化に直接関与し、皮膚障壁機能を調節します。[2]セラミド系の類似体は抗腫瘍剤として使える可能性があり、腫瘍抑制因子脂質とされています。[6]
包装
5 mL琥珀色ガラス製スクリューキャップバイアル(860517P-10 mg)
5 mL琥珀色ガラス製スクリューキャップバイアル(860517P-25 mg)
5 mL琥珀色ガラス製スクリューキャップバイアル(860517P-5 mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
よく一緒に購入される製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
860517P-5MG:
860517P-25MG:
860517P-10MG:
860517P-BULK:
860517P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ye-Ryung Kim et al.
Experimental & molecular medicine, 51(11), 129-129 (2019-11-05)
The endoplasmic reticulum (ER) is not only important for protein synthesis and folding but is also crucial for lipid synthesis and metabolism. In the current study, we demonstrate an important role of ceramide synthases (CerS) in ER stress and NAFLD
Takuya Takeichi et al.
The Journal of clinical investigation, 130(2), 890-903 (2019-11-02)
The corneocyte lipid envelope, composed of covalently bound ceramides and fatty acids, is important to the integrity of the permeability barrier in the stratum corneum, and its absence is a prime structural defect in various skin diseases associated with defective
Insulin resistance, ceramide accumulation, and endoplasmic reticulum stress in human chronic alcohol-related liver disease
Longato L, et al.
Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 2012 (2012)
André F Nascimento et al.
Life sciences, 88(23-24), 1031-1038 (2011-04-05)
Leptin resistance has been associated with cardiac lipotoxicity; however, whether leptin resistance is a risk factor associated with cardiac lipotoxicity at different time points in diet-induced obesity is unclear. The objective of this study was to evaluate this relationship. Male
A review of ceramide analogs as potential anticancer agents
Liu J, et al.
Future medicinal chemistry, 5(12), 1405-1421 (2013)