Merck
860524P
Avanti
C24セラミド(d18:1/24:0)
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
N-リグノセロイル-D-エリトロ-スフィンゴシン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C42H83NO3
CAS番号:
分子量:
650.11
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
形状
powder
包装
pkg of 1 × 10 mg (860524P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (860524P-5mg)
pkg of 1 × 50 mg (860524P-50mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
sphingolipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C42H83NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-26-28-30-32-34-36-38-42(46)43-40(39-44)41(45)37-35-33-31-29-27-25-16-14-12-10-8-6-4-2/h35,37,40-41,44-45H,3-34,36,38-39H2,1-2H3,(H,43,46)/b37-35+/t40-,41+/m0/s1
InChI Key
ZJVVOYPTFQEGPH-AUTSUKAISA-N
関連するカテゴリー
詳細
C24セラミドは、24炭素単位の長いアシル鎖長を持っています。
アプリケーション
C24セラミド(d18:1/24:0)は以下の用途に使用されています:
  • 小さな単層小胞の生成に
  • ラットサンプルからセラミドを定量するための液体クロマトグラフィー質量分析における内部標準として
  • 蠕虫のミトコンドリアストレス反応に与える影響を調べるために
生物化学的/生理学的作用
C24セラミドはミトコンドリアのストレス反応を誘発します。冠動脈疾患(CAD)の場合、そのレベルは減少します。しかし、アルツハイマー病ではセラミドレベルの上昇が見られます。′C24はストレス時に合成されます。好中球の自然死を媒介します。
包装
5 mL琥珀色ガラススクリューキャップバイアル(860524P-50 mg)
5 mL琥珀色ガラス製スクリューキャップバイアル(860524P-10 mg)
5 mL琥珀色ガラス製スクリューキャップバイアル(860524P-5 mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Jan Code
860524P-5MG:
860524P-BULK:
860524P-VAR:
860524P-10MG:
860524P-50MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Permeability and microstructure of model stratum corneum lipid membranes containing ceramides with long (C16) and very long (C24) acyl chains
Pullmannova P, et al.
Biophysical Chemistry, 224, 20-31 (2017)
Ceramides and sphingomyelinases in senile plaques
Panchal M, et al.
Neurobiology of Disease, 65, 193-201 (2014)
Development and validation of a high-throughput LC-MS/MS assay for routine measurement of molecular ceramides
Kauhanen D, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 408(13), 3475-3483 (2016)
Grégory Seumois et al.
Journal of leukocyte biology, 81(6), 1477-1486 (2007-03-03)
Neutrophils rapidly undergo spontaneous apoptosis following their release from the bone marrow. Although central to leukocyte homeostasis, the mechanisms that regulate neutrophil apoptosis remain poorly understood. We show here that apoptosis of cultured neutrophils is preceded by a substantial increase
Liposome Preparation for the Analysis of Lipid-Receptor Interaction and Efferocytosis
Voss OH, et al.
Current Protocols in Immunology, 120(1), 14-44 (2018)