Documenti fondamentali
T1378
Sigma-Aldrich
Sigma 7-9®
≥99% (titration), crystalline, Sigma 7-9®
Sinonimo/i:
Trizma® base, 2-ammino-2-(idrossimetil)-1,3-propandiolo, THAM, Tris base, Tris(idrossimetil)amminometano, Trometamolo
About This Item
Formula condensata:
NH2C(CH2OH)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
121.14
Beilstein:
741883
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Nome del prodotto
Sigma 7-9®, ≥99% (titration), crystalline
Descrizione
aminopeptidase substrate
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (titration)
Stato
crystalline
Condizioni di stoccaggio
dry at room temperature
tecniche
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Impurezze
≤0.5% water (Karl Fischer)
Colore
white to off-white
pH
10.5-12
Intervallo di pH utile
7-9
pKa (25 °C)
8.1
P. ebollizione
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
Punto di fusione
167-172 °C (lit.)
Solubilità
water: 0.667 g/mL, clear, colorless to faintly yellow
Assorbimento
≤0.4 at 290 at 40%
applicazioni
clinical research
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
sample preparation
Stringa SMILE
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Sigma 7-9®, noto anche come base Trizma o tris(idrossimetil)amminometano, è un tampone biologico polivalente utilizzato in applicazioni varie, quali il congelamento delle proteine, l′elettroforesi e la formulazione di soluzioni tampone quali i tamponi TAE e TBE. Con una pKa di 8,06, la base Trizma si rivela particolarmente adatta nei laboratori che operano nel tipico range di pH fisiologico per la maggior parte degli organismi viventi (pH 7,0-9,0) Viene di norma impiegato anche in combinazione con altri agenti tampone per la regolazione fine del pH delle soluzioni.
Inoltre, la base Tris favorisce l′aumento della permeabilità delle membrane cellulari. È un composto indispensabile nei laboratori, dove viene utilizzato per la preparazione di soluzioni tampone compatibili con i fluidi biologici, come soluzione standard di calibrazione del pH o per semplificare procedure quali il saggio della lattato deidrogenasi, l′ibridazione in situ o l′estrazione di proteine dalle cellule.
Applicazioni
Sigma 7-9® è stato usato:
  • come tampone per la preparazione dei campioni in un studio che in cui erano previsti dosaggi con immunoadsorbente legato ad un enzima (ELISA)
  • come tampone per la preparazione dei campioni in una ricerca condotta con tecniche di immunoistochimica e di immunofluorescenza
Caratteristiche e vantaggi
  • Indicato per la ricerca in biologia e in biochimica
  • Tampone efficace nell′intervallo di pH 7-9 (25 °C), con una pKa di 8,1 (25 °C)
Altre note
I valori di pH di tutti i tamponi dipendono dalla temperatura e dalla concentrazione. Per i tamponi Tris, ad ogni °C in meno della temperatura corrisponde un aumento di circa 0,03 unità di pH, mentre ad ogni diluizione di un fattore 10 corrisponde una diminuzione di pH di 0,03-0,05 unità.
Per applicazioni che necessitano estrema precisione, utilizzare un pHmetro accuratamente calibrato con un elettrodo combinato vetro/calomelano.
Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma di Composti biochimici, compilare questo modulo.
Note legali
Sigma 7-9 is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Qian Liu et al.
Cell & bioscience, 13(1), 138-138 (2023-07-29)
Gamma sensory stimulation may reduce AD-specific pathology. Yet, the efficacy of alternating electrical current stimulation in animal models of AD is unknown, and prior research has not addressed intensity-dependent effects. The intensity-dependent effect of gamma electrical stimulation (GES) with a
Sofie Forsberg Soerensen et al.
Frontiers in neurology, 12, 703249-703249 (2021-08-10)
Background: Optic neuritis (ON) is a common inflammatory optic neuropathy, which often occurs in neuromyelitis optica spectrum disease (NMOSD). An experimental model of NMOSD-ON may provide insight into disease mechanisms. Objective: To examine the pathogenicity of autoantibodies targeting the astrocyte
Sylvain Clède et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 48(62), 7729-7731 (2012-06-29)
A rhenium tris-carbonyl derivative has been designed to couple infrared and luminescent detection in cells. Both spectroscopies are consistent with one another; they point out the reliability of the present SCoMPI (for Single Core Multimodal Probe for Imaging) for bimodal
Corey A Baron et al.
Magnetic resonance in medicine, 73(3), 1075-1084 (2014-04-12)
An acquisition method that does not increase scan time or specific absorption rate is investigated for reducing the deleterious effects of cerebrospinal fluid (CSF) partial volume effects on diffusion tensor imaging (DTI) tractography. It is based on using a shorter
Filippo Bertoli et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 10(16), 3307-3315 (2014-04-17)
Nanoparticles in contact with cells and living organisms generate quite novel interactions at the interface between the nanoparticle surface and the surrounding biological environment. However, a detailed time resolved molecular level description of the evolving interactions as nanoparticles are internalized
Contenuto correlato
Discover high-purity biological buffers for production scale. Ensure stability, pH control, and consistent supply with our expert manufacturing solutions.