T6066
Trizma® base
BioPerformance Certified, meets EP, USP testing specifications, suitable for cell culture, ≥99.9% (titration)
Sinonimo/i:
2-ammino-2-(idrossimetil)-1,3-propandiolo, THAM, Tris base, Tris(idrossimetil)amminometano, Trometamolo
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
BioPerformance Certified
Livello qualitativo
agenzia
USP/NF
meets EP testing specifications
meets USP testing specifications
Descrizione
aminopeptidase substrate
Saggio
≥99.9% (titration)
Forma fisica
crystalline powder
Condizioni di stoccaggio
dry at room temperature
tecniche
DNA extraction: suitable
cell culture | mammalian: suitable
protein purification: suitable
Impurezze
DNase, RNase, protease, none detected
Endotoxin and Total Count Aerobic, Yeast, plus Mold, tested
≤0.2% water (Karl Fischer)
Perdita
≤0.5% (loss on drying, 110 °C)
Colore
white
pH
10.0-11.5
Intervallo di pH utile
7-9
pKa (25 °C)
8.1
P. eboll.
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
Punto di fusione
167-172 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble (666 mg/ml, yielding a clear colorless solution)
Assorbimento
≤0.05 at 260 at 1 M
≤0.05 at 290 at 40%
≤0.06 at 280 at 1 M
Compatibilità
suitable for chromatography
suitable for immunoprecipitation
suitable for molecular biology
applicazioni
clinical research
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
Stringa SMILE
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Questo composto può essere utilizzato come tampone a sè o come componente di formulazioni di tamponi, come, tra gli altri, il tampone Tris-EDTA (TE), il tampone Tris-acetato-EDTA (TAE) o il tampone Tris-borato-EDTA (TBE). Nello specifico, la base Tris è pura, sostanzialmente stabile e relativamente non igroscopica.
In condizioni di laboratorio, la base Tris si rivela indispensabile per la preparazione di tamponi compatibili con i fluidi biologici, nell′impiego come soluzione standard di calibrazione del pH o per favorire diverse procedure quali il dosaggio della lattato deidrogenasi, l′ibridazione in situ e l′estrazione di proteine da cellule. La sua versatilità lo rende utile in numerose applicazioni nell′ambito delle colture cellulari, in biochimica e nei laboratori di biologia molecolare, laddove è di ausilio in studi inerenti la permeabilità delle membrane cellulari o la preparazione di tamponi.
Applicazioni
- come componente nella coltura di cellule staminali embrionali umane (hES) su cellule feeder umane e di topo
- come componente di un tampone di pre-ibridazione nell′ibridazione in situ
- per la sospensione di proteine essiccate prima della caratterizzazione mediante SDS-PAGE
- come componente di un tampone di lisi per il lavaggio e la lisi delle cellule prima dell′immunoprecipitazione
- nell'estrazione e arricchimento di proteinedi membrana per la separazione mediante elettroforesi bidimensionale su gel di poliacrilammide
- in studi sui complessi di acidi peptidonucleici (PNA) a doppio filamento e sulle rispettive sequenze di DNA complementare, mediante HPLC a scambio anionico
- nell′analisi di tocoferoli e tocotrienoli mediante elettrocromatografia capillare e UV
- come componente di una soluzione di base Tris in un saggio della solforodamina B (SRB)
Caratteristiche e vantaggi
- Indicato per la ricerca in ambito biochimico, in biologia cellulare e in biologia molecolare
- Sottoposto a test che ne confermano i bassi livelli di contaminazione da metalli pesanti, garantendone l′idoneità ad un ampio ventaglio di applicazioni
- Tampone efficace nell′intervallo di pH 7-9 (25 °C), con una pKa di 8,1 (25 °C)
- Testato per la presenza di anioni e cationi in tracce.
- Sottoposto a controllo per Dnasi, Rnasi e proteasi.
Confezionamento
Ogni kit contiene 3 campioni da 500G; ogni campione proviene da un unico lotto.
Altre note
Per applicazioni che necessitano estrema precisione, utilizzare un pHmetro accuratamente calibrato con un elettrodo combinato vetro/calomelano.
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Prodotto comparabile
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1