Documenti fondamentali
394017
Sigma-Aldrich
Zinc trifluoroacetate hydrate
Sinonimo/i:
Trifluoroacetic acid zinc salt
Scegli un formato
5 G
48,40 €
48,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
48,40 €
About This Item
Formula condensata:
Zn(CF3COO)2 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
291.42 (anhydrous basis)
Beilstein:
3719156
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
48,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Composizione
Zn, ≤21.8% EDTA titration
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
Stringa SMILE
FC(F)(F)C(=O)O[Zn]OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/2C2HF3O2.Zn/c2*3-2(4,5)1(6)7;/h2*(H,6,7);/q;;+2/p-2
VCQWRGCXUWPSGY-UHFFFAOYSA-L
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Few Monolayer Atomic Layer Deposition (ALD) on Surfaces and Interfaces for Energy Applications