5.43839
Fosfato di potassio
anhydrous for HPLC LiChropur™
Sinonimo/i:
Idrogenofosfato di potassio, Potassio fosfato bibasico, sec.-Fosfato di potassio
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
tecniche
HPLC: suitable
pH
9 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Solubilità
1600 g/L
Densità
2.44 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
700‑1000 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2K.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1