5.43828
ortho-Phosphoric acid
85%, for HPLC LiChropur™
Sinonimo/i:
Acido fosforico, Acido ortofosforico
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Acido ortofosforico 85%, for HPLC LiChropur™
Densità del vapore
3.4 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
2.2 mmHg ( 20 °C)
5 mmHg ( 25 °C)
Forma fisica
liquid
tecniche
HPLC: suitable
pH
<0.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
kinematic viscosity
30.5 cSt(20 °C)
P. eboll.
158 °C (lit.)
Punto di fusione
~40 °C (lit.)
Densità
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
no temp limit
Stringa SMILE
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
I clienti hanno visto anche
Articoli
The FPP Purospher® STAR RP-8e column offers a reliable and consistent assay with strong peak shapes and linearity, ensuring precise quantification.
LC-MS/MS quantitative method analyzes highly polar 11 nucleotide activated sugars using Supel™ Carbon LC column.
Learn to separate and quantify B vitamins and preservatives in capsules with HPLC-UV and Purospher® STAR RP-8 column. Validated for precision.
Protocolli
Powdered black pepper tested for pierine content follows USP guidelines using HPTLC and HPLC for dietary supplements.