N1127
2-Nitrophenyl β-D-galactopyranoside
≥98% (enzymatic)
Sinonimo/i:
ONPG , o-Nitrophenyl β-D-galactopyranoside, ONPG
Prodotti consigliati
Grado
Molecular Biology
for molecular biology
Saggio
≥98% (enzymatic)
Stato
powder
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccccc2[N+]([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C12H15NO8/c14-5-8-9(15)10(16)11(17)12(21-8)20-7-4-2-1-3-6(7)13(18)19/h1-4,8-12,14-17H,5H2/t8-,9+,10+,11-,12-/m1/s1
KUWPCJHYPSUOFW-YBXAARCKSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Principio
Ricostituzione
Substrati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Transformation introduces exogenous DNA into cells, a fundamental genetic modification process demonstrated in Streptococcus pneumoniae.
Protocolli
Yeasts are considered model systems for eukaryotic studies as they exhibit fast growth and have dispersed cells.