5.43834
Ammonio acetato
for HPLC LiChropur™
Sinonimo/i:
Ammonio acetato
Prodotti consigliati
agenzia
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA 8327
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for GB 31604.35-2016
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
Livello qualitativo
Conformità normativa
suitable for FDA C-010.02
Stato
solid
tecniche
HPLC: suitable
pH
6.7-7.3 (25 °C, 50 g/L in H2O)
Punto di fusione
114 °C
Solubilità
1480 g/L
Densità
1.17 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
410 kg/m3
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[NH4]OC(=O)C
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- fase mobile (nella reazione di derivatizzazione), per migliorare il processo di rilevazione e di separazione del glifosato e dell′acido amminometilfosfonico (AMPA) mediante cromatografia liquida a fase inversa (RPLC).[2]
- componente del tampone della fase mobile nell′ambito di un metodo di cromatografia liquida a interazione idrofilica (HILIC) finalizzato alla la separazione e alla determinazione di classi di composti lipidici polari.[3]
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
I FAS, o 'sostanze chimiche permanenti', persistono nell'ambiente e costituiscono un rischio per la salute umana. Scoprite le nostre soluzioni di monitoraggio ambientale per le determinazioni quantitative dei PFAS, un valido ausilio nelle analisi dei PFAS per ricercatori, enti di regolamentazione e laboratori.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.