Vai a
A9013
1,5-Bis(4-allyldimethylammoniumphenyl)pentan-3-one dibromide
≥97% (HPLC), acetylcholinesterase inhibitor, powder
Sinonimo/i:
BW 284c51
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
114,00 €
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
326,00 €
250 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
672,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C27H38N2OBr2
Numero CAS:
Peso molecolare:
566.41
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
114,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
1,5-Bis(4-allyldimethylammoniumphenyl)pentan-3-one dibromide,
assay
≥97% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
solubility
water: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
room temp
SMILES string
Br.C[N](C)(CC=C)c1ccc(CCC(=O)CCc2ccc(cc2)[N](C)(C)CC=C)cc1
InChI
1S/C27H38N2O.BrH/c1-7-21-28(3,4)25-15-9-23(10-16-25)13-19-27(30)20-14-24-11-17-26(18-12-24)29(5,6)22-8-2;/h7-12,15-18H,1-2,13-14,19-22H2,3-6H3;1H
InChI key
XBXRQUYORADPMX-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ACHE(43)
Biochem/physiol Actions
Selective acetylcholinesterase inhibitor.
Features and Benefits
This compound is featured on the Acetylcholine Synthesis and Metabolism page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)