Documenti
5.43827
Supelco
Sulfuric acid
98%, for HPLC LiChropur
Sinonimo/i:
Sulfuric acid
About This Item
Formula condensata:
H2SO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
98.08
Beilstein:
2037554
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116105
Numero indice EU:
231-639-5
NACRES:
NA.21
product name
Acido solforico, for HPLC LiChropur
Densità del vapore
<0.3 (25 °C, vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.0001 hPa ( 20 °C)
1 mmHg ( 146 °C)
Saggio
≥98% (alkalimetric)
Forma fisica
liquid
tecniche
HPLC: suitable
pH
0.3 (25 °C, 49 g/L in H2O)
P. eboll.
~290 °C (lit.)
Punto di fusione
-20 °C
Densità
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
Cationi in tracce
Al: ≤0.050 ppm
Ca: ≤0.20 ppm
Cu: ≤0.010 ppm
Fe: ≤0.10 ppm
K: ≤0.10 ppm
Mg: ≤0.050 ppm
Na: ≤0.50 ppm
Temperatura di conservazione
no temp limit
Stringa SMILE
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Acido solforico c(H2SO4) = 0.005 mol/l (0.01 N), Titripur&#174;, reag. USP
Supelco
1.60314
Acido solforico
Acido solforico for 1000 ml, c(H&#8322;SO&#8324;) = 0.005 mol/l (0.01 N) Titrisol&#174;
Supelco
1.09982
Acido solforico
Acido solforico c(H2SO4) = 0.05 mol/l (0.1 N), Titripur&#174;, reag. USP
Supelco
1.09074
Acido solforico
Acido solforico Ultrapur
Supelco
1.01516
Acido solforico
Acido solforico 0.1&#160;M H2SO4 in water (0.2N), eluent concentrate for IC
Supelco
68279
Acido solforico