Documenti fondamentali
5.43808
Supelco
Acetic acid
100%, for HPLC LiChropur
Sinonimo/i:
Acido acetico glaciale
About This Item
Formula condensata:
CH3CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
60.05
Beilstein:
506007
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51242002
Numero indice EU:
200-580-7
NACRES:
NA.21
agenzia:
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7978
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA 8327
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
pH:
2.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Nome del prodotto
Acido acetico, for HPLC LiChropur
agenzia
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7978
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA 8327
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
Livello qualitativo
Densità del vapore
2.07 (vs air)
Tensione di vapore
15.4 hPa ( 20 °C)
Saggio
≥99.8% (alkalimetric)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
485 °C
800 °F
Limite di esplosione
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
tecniche
HPLC: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.371 (lit.)
pH
2.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Viscosità cinematica
1.17 cSt(20 °C)
P. ebollizione
117-118 °C (lit.)
Punto di fusione
16.2 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point 39 °C
Densità
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
Cationi in tracce
Al: ≤0.02 ppm
Ca: ≤10.0 ppm
Cu: ≤0.010 ppm
Fe: ≤0.050 ppm
K: ≤0.10 ppm
Mg: ≤0.050 ppm
NH4+: ≤10.0 ppm
Na: ≤0.20 ppm
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Aceticacid 100% is a high-purity chemical reagent used for high-performance liquidchromatography (HPLC) applications. It is used as a mobile phase modifier orsolvent additive to adjust the pH and enhance the separation of analytes.
Applicazioni
Acetic acid 100% can be used to adjust the pH of the sodium heptane sulfonate solution for the subsequent analysis of aciclovir and ganciclovir in human plasma by liquid chromatography–spectrofluorimetric method.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
102.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
39 °C
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Ammonio acetato for HPLC LiChropur™
Supelco
5.43834
Ammonio acetato
Acido acetico glacial, ReagentPlus®, ≥99%
Sigma-Aldrich
A6283
Acido acetico
Acido acetico for luminescence, BioUltra, ≥99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
45726
Acido acetico
Acido acetico United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1005706
Acido acetico
Acido acetico Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1748
Acido acetico
Analysis of phenolic constituents of biological interest in red wines by high-performance liquid chromatography
Lopez M, et al.
Journal of Chromatography A, 922(1-2) (2001)
Contenuto correlato
I FAS, o 'sostanze chimiche permanenti', persistono nell'ambiente e costituiscono un rischio per la salute umana. Scoprite le nostre soluzioni di monitoraggio ambientale per le determinazioni quantitative dei PFAS, un valido ausilio nelle analisi dei PFAS per ricercatori, enti di regolamentazione e laboratori.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.