C0267
2-Chloroacetamide
≥98%
Sinonimo/i:
Chloracetamide, alpha-Chloroacetamide
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
0.05 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥98%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
116-118 °C (lit.)
Stringa SMILE
NC(=O)CCl
InChI
1S/C2H4ClNO/c3-1-2(4)5/h1H2,(H2,4,5)
VXIVSQZSERGHQP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- 2-Amino-4-chloroquinolines via o-alkylation of 4-chloro-1H-quinolin-2-ones and subsequent Smiles rearrangement.
- 2-(Formylaryloxy)acetamides by reacting with hydroxybenzaldehydes in the presence of potassium carbonate as a base.
- Biarylamine derivatives via aluminum triflate-catalyzed direct amination of benzhydrols.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
338.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
170 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
I clienti hanno visto anche
Articoli
Rapid trypsin digest kit yields reliable results in less than 2 hours for mass spectrometry analysis.