Documenti
I1149
Sigma-Aldrich
Iodoacetamide
BioUltra
Sinonimo/i:
2-Iodoacetamide, Monoiodoacetamide, alpha-Iodoacetamide
About This Item
Formula condensata:
ICH2CONH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.96
Beilstein:
1739080
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
Origine biologica
synthetic (organic)
Nome Commerciale
BioUltra
Saggio
≥99% (NMR)
Forma fisica
powder
Impurezze
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
Punto di fusione
92-95 °C (lit.)
Solubilità
H2O: 0.5 M, clear, colorless
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
Cationi in tracce
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NC(=O)CI
InChI
1S/C2H4INO/c3-1-2(4)5/h1H2,(H2,4,5)
PGLTVOMIXTUURA-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
La iodoacetammide è stata usata:
  • nella digestione di proteine per l′analisi proteomica
  • per alchilare campioni proteici
  • per la denaturazione di allergeni del latte di mucca, β-lattoglobuline (BLG) e α-lattalbumine (ALA)
Azioni biochim/fisiol
La iodoacetammide (IAA) viene impiegata per inibire la glicolisi, data la sua capacità di inibire irreversibilmente l′enzima glicolitico gliceraldeide-3-fosfato deidrogenasi (GAPDH). La IAA è usata per studiare il ruolo dei residui di cisteina nella catalisi enzimatica e nei processi di trasporto di cellule cerebrali. La iodoacetammide è in grado di reagire con composti tiolici a basso peso molecolare come il mercaptoetanolo e il glutatione. La IAA può anche bloccare enzimi come la bromelaina, la catepsina C, la clostripaina e la carbossipeptidasi P.
Nel sequenziamento dei peptidi, la iodoacetammide agisce come alchilante dei residui di cisteina. È un inibitore irreversibile degli enzimi che presentano residui di cisteina nel sito attivo. Reagisce molto più lentamente con i residui di istidina, ma, benché meno efficace, tale attività è responsabile dell′inibizione della ribonucleasi.
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
DTT crystalline powder, =97% (Ellman′s reagent), Mr 154.3
Roche
DTT-RO
DTT
Iodoacetic acid ≥98.0% (T)
Sigma-Aldrich
I4386
Iodoacetic acid
N-etilmaleimide crystalline, ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
E3876
N-etilmaleimide
4-Thiouridine ≥98%
Sigma-Aldrich
T4509
4-Thiouridine
Tommy Weiss-Sadan et al.
Theranostics, 9(20), 5731-5738 (2019-09-20)
Despite the common use of lipid-lowering medications, cardiovascular diseases continue to be a significant health concern. Atherosclerosis, one of the most frequent causes of cardiovascular morbidity, involves extensive inflammatory activity and remodeling of the vascular endothelium. This relentless inflammatory condition
Konstantinos Boulias et al.
Molecular cell, 75(3), 631-643 (2019-07-08)
mRNAs are regulated by nucleotide modifications that influence their cellular fate. Two of the most abundant modified nucleotides are N6-methyladenosine (m6A), found within mRNAs, and N6,2'-O-dimethyladenosine (m6Am), which is found at the first transcribed nucleotide. Distinguishing these modifications in mapping
Mirko Zaffagnini et al.
Antioxidants & redox signaling, 16(1), 17-32 (2011-06-29)
Cysteines (Cys) made acidic by the protein environment are generally sensitive to pro-oxidant molecules. Glutathionylation is a post-translational modification that can occur by spontaneous reaction of reduced glutathione (GSH) with oxidized Cys as sulfenic acids (-SOH). The reverse reaction (deglutathionylation)
Valentina R Minciacchi et al.
Oncotarget, 6(13), 11327-11341 (2015-04-11)
Large oncosomes (LO) are atypically large (1-10 µm diameter) cancer-derived extracellular vesicles (EVs), originating from the shedding of membrane blebs and associated with advanced disease. We report that 25% of the proteins, identified by a quantitative proteomics analysis, are differentially
Elena B Lugli et al.
Arthritis research & therapy, 17, 9-9 (2015-01-21)
Smoking is a well-established risk factor for rheumatoid arthritis (RA), and it has been proposed that smoking-induced citrullination renders autoantigens immunogenic. To investigate this mechanism, we examined human lung tissue from 40 subjects with defined smoking status, with or without