U5128
Urea
ACS reagent, 99.0-100.5%
Sinonimo/i:
Carbamide, Carbonildiamide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Saggio
≤0.001% (Heavy Metals by ICP-OES, metals basis)
99.0-100.5%
Forma fisica
solid
Impurezze
≤0.01% Insoluble matter
Residuo alla calcinazione
≤0.01%
Punto di fusione
132-135 °C (lit.)
Solubilità
H2O: soluble 480 g/L at 20 °C
Densità
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.001%
Cationi in tracce
Fe: ≤0.001%
Stringa SMILE
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... CA1(759) , CA2(760)
rat ... Ppm1a(24666)
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- to adjust the urea nitrogen concentration to a preferred range in blood reservoir for evaluating the dialyzer urea clearance
- to prepare standards to measure urea synthesis
- to prepare standards for blood urea nitrogen assay
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
A shortened review of fundamentals of Porous Graphitic Carbon (PGC) materials. What they are and how do they work as a stationary phase material in HPLC?.