Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
I6125
Sigma-Aldrich
Iodoacetamide
≥99% (NMR), crystalline
Sinonimo/i:
α-Iodoacetamide, 2-Iodoacetamide
Scegli un formato
5 G
33,50 €
10 G
84,00 €
25 G
156,00 €
100 G
465,00 €
1 KG
3.010,00 €
33,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
33,50 €
10 G
84,00 €
25 G
156,00 €
100 G
465,00 €
1 KG
3.010,00 €
About This Item
Formula condensata:
ICH2CONH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.96
Beilstein:
1739080
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
33,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
synthetic (organic)
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (NMR)
Stato
crystalline
Punto di fusione
92-95 °C (lit.)
Solubilità
H2O: soluble 0.5 M, clear, colorless
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NC(=O)CI
InChI
1S/C2H4INO/c3-1-2(4)5/h1H2,(H2,4,5)
PGLTVOMIXTUURA-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Una strategia di spettrometria di massa per la quantificazione delle proteine basata sull'alchilazione differenziale delle cisteine mediante iodoacetammide e acrilammide. Questo studio presenta un nuovo metodo di spettrometria di massa per la quantificazione delle proteine mediante l'alchilazione differenziale delle cisteine con iodoacetamide e acrilammide, migliorando l'accuratezza della quantificazione delle proteine in campioni complessi. (Virág et al., 2024).
  • La laminarina migliora la dispepsia funzionale indotta dalla iodoacetamide via modulazione dei recettori 5-HT(3) e del microbiota intestinale. La ricerca dimostra che la laminarina può attenuare la dispepsia funzionale indotta dalla iodoacetamide attraverso la modulazione dei recettori 5-HT(3) e l'alterazione della composizione del microbiota intestinale, offrendo potenziali benefici terapeutici. (Liu et al., 2024).
  • Proteomica redox in cellule di melanoma: un protocollo ottimizzato. Questo articolo descrive un protocollo ottimizzato di proteomica redox che utilizza la iodoacetamide, in grado di facilitare l'identificazione di proteine sensibili allo stato redox nelle cellule di melanoma, contribuendo alla comprensione della regolazione redox nel cancro. (Cunha et al., 2024).
  • Bersagli molecolari del cisplatino nelle cellule HeLa esplorati attraverso una strategia di profilazione competitiva delle proteine basata sull'attività. Utilizzando la iodoacetamide in una profilazione competitiva delle proteine basata sull′attività, questo studio identifica i bersagli molecolari del cisplatino nelle cellule HeLa, fornendo approfondimenti sui meccanismi del farmaco. (Chen et al., 2024).
  • Sviluppo e confronto di reazioni di conversione di basi da 4-tiouridina a citidina. Questa ricerca confronta le reazioni di conversione di basi che coinvolgono la 4-tiouridina e la citidina, con la iodoacetamide che gioca un ruolo cruciale nel meccanismo di reazione, contribuendo ai progressi nella chimica dei nucleotidi. (Ohashi et al., 2024).
Azioni biochim/fisiol
Nel sequenziamento dei peptidi, la iodoacetammide agisce come alchilante dei residui di cisteina. È un inibitore irreversibile degli enzimi che presentano residui di cisteina nel sito attivo. Reagisce molto più lentamente con i residui di istidina, ma, benché meno efficace, tale attività è responsabile dell′inibizione della ribonucleasi.
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Chiara Francavilla et al.
The Journal of cell biology, 187(7), 1101-1116 (2009-12-30)
Neural cell adhesion molecule (NCAM) associates with fibroblast growth factor (FGF) receptor-1 (FGFR1). However, the biological significance of this interaction remains largely elusive. In this study, we show that NCAM induces a specific, FGFR1-mediated cellular response that is remarkably different
Mirko Zaffagnini et al.
Antioxidants & redox signaling, 16(1), 17-32 (2011-06-29)
Cysteines (Cys) made acidic by the protein environment are generally sensitive to pro-oxidant molecules. Glutathionylation is a post-translational modification that can occur by spontaneous reaction of reduced glutathione (GSH) with oxidized Cys as sulfenic acids (-SOH). The reverse reaction (deglutathionylation)
Valentina R Minciacchi et al.
Oncotarget, 6(13), 11327-11341 (2015-04-11)
Large oncosomes (LO) are atypically large (1-10 µm diameter) cancer-derived extracellular vesicles (EVs), originating from the shedding of membrane blebs and associated with advanced disease. We report that 25% of the proteins, identified by a quantitative proteomics analysis, are differentially
Gabriela Venturini et al.
American journal of physiology. Cell physiology, 317(2), C326-C338 (2019-05-09)
Atherosclerotic plaque development is closely associated with the hemodynamic forces applied to endothelial cells (ECs). Among these, shear stress (SS) plays a key role in disease development since changes in flow intensity and direction could stimulate an atheroprone or atheroprotective
Elena B Lugli et al.
Arthritis research & therapy, 17, 9-9 (2015-01-21)
Smoking is a well-established risk factor for rheumatoid arthritis (RA), and it has been proposed that smoking-induced citrullination renders autoantigens immunogenic. To investigate this mechanism, we examined human lung tissue from 40 subjects with defined smoking status, with or without
Domande
1–3 di 3 domande  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Utile?
  3. Where can I find an expiration date on sigma aldrich products packages? In particular, I am interested in the shelf life of Iodacetamide, I have I6125-5g, but there are no info on its package or in Product Information document, concerning its exp date.
    1 risposta
    1. The expiration date or recommended retest date can be located on the Certificate of Analysis. Please view this sample Certificate of Analysis: https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/I6125-BULKSLCL6241.pdf
      This product is not assigned an expiration date. It is given a recommended retest date of roughly three years after the quality release date. A recommended retest date is the period of time during which the product is expected to remain within established stability specifications, provided that it has been stored under defined conditions. After the Retest Date, product samples should be examined to ensure that the product is still in compliance with the established specifications. For more information you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/US/en/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.