Documenti
C4706
Sigma-Aldrich
Tris(2-carbossietil)fosfina
powder
Sinonimo/i:
TCEP
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H15O6P · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
286.65
Beilstein:
3724376
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352128
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Descrizione
Protect from moisture
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Colore
white
Solubilità
H2O: 50 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl[H].OC(=O)CCP(CCC(O)=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C9H15O6P.ClH/c10-7(11)1-4-16(5-2-8(12)13)6-3-9(14)15;/h1-6H2,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15);1H
PBVAJRFEEOIAGW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
La tris(2-carbossietil) fosfina cloridrato (TCEP.HCl) è un solido non volatile. È un agente riducente forte.1 Può essere sintetizzata per idrolisi acida della tris(2-cianoetil) fosfina in riflusso di HCl acquoso.1 Ha varie applicazioni biologiche quali la riduzione in vitro e in vivo dei legami disolfuro in diversi peptidi e proteine. La TCEP è un utile agente chelante per diversi ioni di metalli pesanti quali Zn(II), Cd(II), Pb(II) e Ni(II).
Applicazioni
La tris(2-carbossietil) fosfina cloridrato (TCEP. HCl) può essere usata:
  • Come agente riducente per la riduzione di solfossidi, solfonilcloruri, N-ossidi e azidi. Può essere usata anche nella reazione di clicloaddizione azide-alchino in presenza di un catalizzatore di rame.
  • Per ridurre i legami disolfuro in diverse proteine.
  • Come reagente per la riduzione selettiva dei disolfuri in acqua.
  • Per rimuovere i catalizzatori di metatesi derivati​dal rutenio mediante lavaggio acquoso di una miscela di reazione grezza, se basificata.
  • Come agente riducente per la riduzione di diversi alchil disolfuri come il trans-4,5-diidrossi-1,2-ditiano.
Reagente solubile in acqua, utilizzato per la riduzione selettiva dei disolfuri. Più stabile del DTT, viene utilizzato in applicazioni di spettrometria di massa.
Avvertenza
Condizioni di conservazione: tenere al riparo dall'umidità.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Grubbs, R. H.
Org. React., 22, 123-123 (2004)
Tris (2-carboxyethyl) phosphine Hydrochloride
Yost Julianne M et al.
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition, 1-9 (2001)
Selective reduction of disulfides by tris(2-carboxyethyl)phosphine
Burns, J. A., et al.
The Journal of Organic Chemistry, 56(8), 2648-2648 (1991)
Selective reduction of disulfides by tris (2-carboxyethyl) phosphine.
Burns JA, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 56(8), 2648-2650 (1991)
Coordination properties of tris (2-carboxyethyl) phosphine, a newly introduced thiol reductant, and its oxide.
Krezel A, et al.
Inorganic Chemistry, 42(6), 1994-2003 (2003)