Documenti fondamentali
850375C
Avanti
18:1 (Δ9-Cis) PC (DOPC)
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
1,2-di-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine; DOPC; PC(18:1(9Z)/18:1(9Z))
Scegli un formato
25 MG
70,70 €
200 MG
104,00 €
500 MG
192,00 €
1 G
262,00 €
70,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
70,70 €
200 MG
104,00 €
500 MG
192,00 €
1 G
262,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C44H84NO8P
Numero CAS:
Peso molecolare:
786.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
70,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Descrizione
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Saggio
>99% (TLC)
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 2.5 mL (850375C-25mg)
pkg of 2 × 20 mL (850375C-1g)
pkg of 2 × 4 mL (850375C-200mg)
pkg of 5 × 4 mL (850375C-500mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Concentrazione
10 mg/mL (850375C-25mg)
25 mg/mL (850375C-1g)
25 mg/mL (850375C-200mg)
25 mg/mL (850375C-500mg)
Tipo di lipide
cardiolipins
phospholipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[P](=O)([O-])(OC[C@@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C44H84NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-43(46)50-40-42(41-52-54(48,49)51-39-38-45(3,4)5)53-44(47)37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h20-23,42H,6-19,24-41H2,1-5H3/b22-20-,23-21-/t42-/m0/s1
SNKAWJBJQDLSFF-AOMFJDGTSA-N
Descrizione generale
The list of Phosphatidylcholine products offered by Avanti is designed to provide compounds having a variety of physical properties. Products available include short chain (C3-C8 are water soluble and hygroscopic), saturated, multi-unsaturated and mixed acid PC′s. All of the products are purified by HPLC, and special precautions are taken to protect the products for oxidization and hydrolysis.
Applicazioni
18:1 (Δ9-Cis) PC (DOPC) has been used in the preparation of planar supported lipid bilayer for fluorescence microscopy.[1] It is also suitable for use in the preparation of protocells.[2]
Azioni biochim/fisiol
18:1 (Δ9-Cis) PC (DOPC) shows high resistance to the toxic effects of dimethyl sulfoxide (DMSO).[3]
Confezionamento
30 mL Amber Narrow Mouth Glass Bottle with Screw Cap (850375C-1g)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850375C-200mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850375C-25mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850375C-500mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Comunemente ordinati con questo prodotto
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 10
1 of 10
14:0 PC-d67 Avanti Research™ - A Croda Brand 860348P, powder
Avanti
860348P
14:0 PC-d67
Cholesterol (ovine) Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
700000P
Cholesterol (ovine)
18:1 Biotinyl Cap PE Avanti Research™ - A Croda Brand 870273C
Avanti
870273C
18:1 Biotinyl Cap PE
18:1 (Δ6-Cis) PC 1,2-dipetroselenoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Avanti
850374C
18:1 (Δ6-Cis) PC
18:1 PE MCC 1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[4-(p-maleimidomethyl)cyclohexane-carboxamide] (sodium salt), chloroform
Avanti
780201C
18:1 PE MCC
18:1 TAP (DOTAP) Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
890890C
18:1 TAP (DOTAP)
18:1 PEG2000 PE Avanti Research™ - A Croda Brand 880130C
Avanti
880130C
18:1 PEG2000 PE
16:0 PC (DPPC) Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
850355P
16:0 PC (DPPC)
18:1 DGS-NTA(Ni) Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
790404C
18:1 DGS-NTA(Ni)
16:0-18:1 PS (POPS) Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
840034C
16:0-18:1 PS (POPS)
Molecular dynamics simulations of the interactions of DMSO with DPPC and DOPC phospholipid membranes
Hughes ZE, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 116(39), 11911-11923 (2012)
Mesoporous silica-supported lipid bilayers (protocells) for DNA cargo delivery to the spinal cord
Dengler EC, et al.
Journal of Controlled Release : Official Journal of the Controlled Release Society, 168(2), 209-224 (2013)
Yachong Guo et al.
ACS nano (2018-11-20)
Increasing awareness of bioeffects and toxicity of nanomaterials interacting with cells puts in focus the mechanisms by which nanomaterials can cross lipid membranes. Apart from well-discussed energy-dependent endocytosis for large objects and passive diffusion through membranes by solute molecules, other
K-Ras4B remains monomeric on membranes over a wide range of surface densities and lipid compositions
Chung JK, et al.
Biophysical Journal, 114(1), 137-145 (2018)
Kabir H Biswas et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 34(4), 1775-1782 (2017-12-28)
The pathway of vesicle adsorption onto a solid support depends on the material composition of the underlying support, and there is significant interest in developing material-independent strategies to modulate the spectrum of vesicle-substrate interactions on a particular surface. Herein, using