Documenti fondamentali
840475C
Avanti
18:1 (Δ9-Cis) PG
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
1,2-di-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phospho-(1′racglycerol) (sodium salt); DOPG; PG(18:1(9Z)/18:1(9Z))
Scegli un formato
25 MG
98,10 €
200 MG
283,00 €
500 MG
480,00 €
98,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
98,10 €
200 MG
283,00 €
500 MG
480,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C42H78O10PNa
Numero CAS:
Peso molecolare:
797.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
98,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Descrizione
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt), chloroform solution
Saggio
>99% (TLC)
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 2.5 mL (840475C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (840475C-200mg)
pkg of 5 × 4 mL (840475C-500mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Concentrazione
10 mg/mL (840475C-25mg)
25 mg/mL (840475C-200mg)
25 mg/mL (840475C-500mg)
Tipo di lipide
cardiolipins
phospholipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OCC(O)CO)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C42H79O10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-41(45)49-37-40(38-51-53(47,48)50-36-39(44)35-43)52-42(46)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h17-20,39-40,43-44H,3-16,21-38H2,1-2H3,(H,47,48);/q;+1/p-1/b19-17-,20-18-;/t39?,40-;/m
IUVFCFQZFCOKRC-IPKKNMRRSA-M
Descrizione generale
Phosphoglyceride (PG) are also referred as glycerophospholipid. It is an important component of membrane bilayers. It has three-carbon backbone of glycerol, two long-chain fatty acids, esterified to hydroxyl groups on carbons 1 and 2 of the glycerol and phosphoric acid esterified to the C3 hydroxyl group of glycerol.[1] It is found at high levels in the membranes of all cells and at low levels in fat stores.[2] 1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (DOPG)/18:1 (Δ9-Cis) PG has two hydroxyl groups in its head group. It is an anionic lipid.[3]
Applicazioni
  • Probing the extended lipid anchorage with cytochrome c and liposomes containing diacylphosphatidylglycerol lipids.: This study investigates the interactions of cytochrome c with liposomes containing diacylphosphatidylglycerol (PG) lipids, including 18:1 (Δ9-Cis) PG. The research provides insights into the lipid anchorage and membrane dynamics, which are crucial for understanding cellular processes and developing biotechnological applications involving lipid-protein interactions (Abbott et al., 2018).
Azioni biochim/fisiol
Phosphoglycerides (PG)/glycerophospholipids play a key role in cell signaling systems. It also serves as an anchor for proteins in cell membranes.[2]
Confezionamento
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840475C-200mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840475C-25mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840475C-500mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Lipids
Medical Biochemistry, 99- 119 (2017)
Membrane Structure and Dynamics
Cell Biology, 227- 239 (2017)
Choosing the right fluorophore for single-molecule fluorescence studies in a lipid environment
Zhang Z, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1859(7), 1242- 1253 (2017)
Md Zahidul Islam et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 33(9), 2433-2443 (2017-02-07)
The translocation of cell-penetrating peptides (CPPs) through plasma membranes of living cells is an important physiological phenomenon in biomembranes. To reveal the mechanism underlying the translocation of a CPP, transportan 10 (TP10), through lipid bilayers, we examined the effects of
Mariya Chavarha et al.
Biophysical journal, 104(3), 594-603 (2013-02-28)
The hydrophobic surfactant proteins, SP-B and SP-C, greatly accelerate the adsorption of the surfactant lipids to an air/water interface. Previous studies of factors that affect curvature suggest that vesicles may adsorb via a rate-limiting structure with prominent negative curvature, in