840037P
Avanti
16:0 PS
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
1,2-dihexadecanoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt); DPPS; PS(16:0/16:0); 110668
Descrizione
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt)
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 10 mg (840037P-10mg)
pkg of 1 × 200 mg (840037P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (840037P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (840037P-500mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Tipo di lipide
phospholipids
cardiolipins
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C38H74NO10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-36(40)46-31-34(32-47-50(44,45)48-33-35(39)38(42)43)49-37(41)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h34-35H,3-33,39H2,1-2H3,(H,42,43)(H,44,45);/q;+1/p-1/t34-,35+;/m1./s1
GTLXLANTBWYXGW-CEGNZRHUSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)