100600C
Avanti
E. coli Extract Polar
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
E. coli Polar Lipid Extract
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
chloroform solution
Confezionamento
pkg of 2 × 20 mL (100600C-1g)
pkg of 1 × 4 mL (100600C-100mg)
pkg of 5 × 4 mL (100600C-500mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Concentrazione
25 mg/mL (100600C-100mg)
25 mg/mL (100600C-1g)
25 mg/mL (100600C-500mg)
Tipo di lipide
lipid extracts
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
- in unilamellar liposomes preparation for kinetic studies
- in the reconstitution of ATP-binding cassette (ABC) transporter for electron paramagnetic resonance spectroscopy studies
- in the reconstitution of molybdate transport protein (MolBC) for continuous wave-electron paramagnetic resonance studies
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash