Documenti fondamentali
890890P
Avanti
18:1 TAP (DOTAP)
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
1,2-dioleoil-3-trimetilammonio-propano (cloruro), DOTAP
Scegli un formato
25 MG
215,00 €
200 MG
444,00 €
500 MG
922,00 €
1 G
1.700,00 €
215,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
215,00 €
200 MG
444,00 €
500 MG
922,00 €
1 G
1.700,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C42H80NO4Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
698.54
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
215,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 g ((890890P-1G))
pkg of 2 × 100 mg ((890890P-200MG))
pkg of 5 × 100 mg ((890890P-100MG))
pkg of 1 × 25 mg ((890890P-25MG))
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
applicazioni
advanced drug delivery
Tipo di lipide
transfection
cationic lipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H]C(C[N+](C)(C)C)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Cl-]
InChI
1S/C42H80NO4.ClH/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-41(44)46-39-40(38-43(3,4)5)47-42(45)37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2;/h20-23,40H,6-19,24-39H2,1-5H3;1H/q+1;/p-1/b22-20-,23-21-;
KSXTUUUQYQYKCR-LQDDAWAPSA-M
Applicazioni
Il 18:1 TAP (DOTAP) è stato utilizzato nelle soluzioni di cloroformio per formare un film secco nella preparazione dei liposomi cationici.[1] È stato inoltre adoperato nella soluzione madre standard utilizzata per la preparazione di liposomi cationici.[2]
Azioni biochim/fisiol
Il DOTAP (1,2-dioleoil-3-trimetilammonio-propano) è una struttura lipidica cationica utilizzata per la somministrazione di acidi nucleici e proteine in vitro e in vivo.[3] La composizione lipidica e il tipo di cellula condizionano il potenziale di transfezione del DOTAP.[4] Il DOTAP media la tecnica di knockdown genico nelle cellule staminali ematopoietiche (HSC).[5]
Confezionamento
Fialoide sigillato in vetro trasparente da 5 mL (890890P-200 mg)
Fialoide sigillato in vetro trasparente da 5 mL (890890P-25 mg)
Fialoide sigillato in vetro trasparente da 5 mL (890890P-500 mg)
Flaconcino in vetro ambrato a imboccatura larga con tappo a vite da 60 mL (890890P-1 g)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Comunemente ordinati con questo prodotto
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 9
1 of 9
DC-Cholesterol HCl Avanti Research™ - A Croda Brand 700001P, powder
Avanti
700001P
DC-Cholesterol HCl
18:0 PEG750 PE Avanti Research™ - A Croda Brand 880620P, powder
Avanti
880620P
18:0 PEG750 PE
18:0 PEG2000 PE Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
880120P
18:0 PEG2000 PE
Fluorescent DOTAP 1-oleoyl-2-[6-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]hexanoyl]-3-trimethylammonium propane (chloride salt), powder
Avanti
810890P
Fluorescent DOTAP
18:0 TAP Avanti Research™ - A Croda Brand 890880P, powder
Avanti
890880P
18:0 TAP
18:0 PC (DSPC) Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
850365P
18:0 PC (DSPC)
Cholesterol (ovine) Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
700000P
Cholesterol (ovine)
DMG-PEG 2000 Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
880151P
DMG-PEG 2000
Cationic liposomes induce cytotoxicity in HepG2 via regulation of lipid metabolism based on whole-transcriptome sequencing analysis
Li Y, et al.
BMC Pharmacology & Toxicology, 19(1), 43-43 (2018)
Analysis of cationic liposomes by reversed-phase HPLC with evaporative light-scattering detection
Zhong Z, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 51(4), 947-951 (2010)
Efficient siRNA delivery by the cationic liposome DOTAP in human hematopoietic stem cells differentiating into dendritic cells
Martino S, et al.
BioMed Research International, 2009 (2009)
DOTAP (and other cationic lipids): chemistry, biophysics, and transfection
Simberg D, et al.
Critical Reviews in Therapeutic Drug Carrier Systems, 21(4) (2004)
Elias J Sayour et al.
Nano letters, 18(10), 6195-6206 (2018-09-28)
Translation of nanoparticles (NPs) into human clinical trials for patients with refractory cancers has lagged due to unknown biologic reactivities of novel NP designs. To overcome these limitations, simple well-characterized mRNA lipid-NPs have been developed as cancer immunotherapeutic vaccines. While