Documenti fondamentali
860061C
Avanti
Egg SM
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
16:0 SM; Hexadecanoyl Sphingomyelin; N-hexadecanoyl-D-erythro-sphingosylphosphorylcholine; N-(hexadecanoyl)-sphing-4-enine-1-phosphocholine
Scegli un formato
25 MG
177,00 €
200 MG
353,00 €
177,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
177,00 €
200 MG
353,00 €
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
177,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Descrizione
Sphingomyelin (Egg, Chicken), chloroform
Saggio
>99% (TLC)
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 2.5 mL (860061C-25mg)
pkg of 2 × 20 mL (860061C-1g)
pkg of 2 × 4 mL (860061C-200mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Concentrazione
10 mg/mL (860061C-25mg)
25 mg/mL (860061C-1g)
25 mg/mL (860061C-200mg)
Tipo di lipide
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[P](=O)([O-])(OC[C@H](NC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)[C@H](O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C39H79N2O6P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-38(42)37(36-47-48(44,45)46-35-34-41(3,4)5)40-39(43)33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h30,32,37-38,42H,6-29,31,33-36H2,1-5H3,(H-,40,43,44,45)/b32-30+/t37-,38+/m0/s1
RWKUXQNLWDTSLO-GWQJGLRPSA-N
Descrizione generale
As a major constituent of cell membranes, sphingomyelin is found at particularly high concentrations in the membranes of nerve cells (in the myelin sheaths) and red blood cells. It was previously thought to have a purely structural role, similar to the function of phosphatidylcholine, through intermolecular interactions mediated by the 2-amide group, the 3-hydroxy group and the 4,5-trans double bond of the sphingoid base.[1] However, it is now appreciated that sphingomyelin has a high affinity for cholesterol and that these two lipids pack tightly into liquid-ordered domains among a liquid-disordered phase to form lipid rafts.[1] These membrane microdomains are thought to function as signaling platforms that regulate the localization and interactions of proteins. But sphingomyelin does not just influence signaling as a component of lipid rafts — it is also a precursor to ceramides and other sphingolipid metabolites that comprise the sphingomyelin cycle or sphingolipid network.[1]
Sphingomyelin and related lipids
Applicazioni
Egg SM is suitable for use:
  • for preparation of liposomes[2][3]
  • for synthesizing dihydrosphingomyelin (dhSM)[4]
  • for sphingomyelin assay[5]
Confezionamento
30 mL Amber Narrow Mouth Glass Bottle with Screw Cap (860061C-1g)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (860061C-200mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (860061C-25mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Brain SM Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
860062P
Brain SM
16:0-18:1 PS (POPS) Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
840034C
16:0-18:1 PS (POPS)
Cholesterol (ovine) Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
700000P
Cholesterol (ovine)
Light Scattering By Optically-Trapped Vesicles Affords Unprecedented Temporal Resolution Of Lipid-Raft Dynamics
Collard L, et al.
Scientific reports, 7(1), 8589-8589 (2017)
Maia Kinnebrew et al.
eLife, 8 (2019-10-29)
Previously we proposed that transmission of the hedgehog signal across the plasma membrane by Smoothened is triggered by its interaction with cholesterol (Luchetti et al., 2016). But how is cholesterol, an abundant lipid, regulated tightly enough to control a signaling
A novel flow cytometric assay to quantify interactions between proteins and membrane lipids
Temmerman K and Nickel W
Journal of Lipid Research, 50(6), 1245-1254 (2009)
Dihydroceramide accumulation mediates cytotoxic autophagy of cancer cells via autolysosome destabilization
Hernandez-Tiedra S, et al.
Autophagy, 12(11), 2213-2229 (2016)
Changes in serum sphingomyelin after Roux-en-Y gastric bypass surgery are related to diabetes status
Carlsson ER, et al.
Frontiers in Endocrinology, 9, 172-172 (2018)