Documenti fondamentali
880120C
Avanti
18:0 PEG2000 PE
Avanti Research - A Croda Brand 880120C
Sinonimo/i:
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[methoxy(polyethylene glycol)-2000] (ammonium salt)
Scegli un formato
25 MG
175,00 €
200 MG
367,00 €
500 MG
762,00 €
175,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
175,00 €
200 MG
367,00 €
500 MG
762,00 €
About This Item
Numero CAS:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
175,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 2.5 mL (880120C-25mg)
pkg of 1 × 20 mL (880120C-500mg)
pkg of 2 × 4 mL (880120C-200mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 880120C
Concentrazione
10 mg/mL (880120C-25mg)
25 mg/mL (880120C-200mg)
25 mg/mL (880120C-500mg)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C133H264NO55P.H3N/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-131(135)186-128-130(189-132(136)35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-5-2)129-188-190(138,139)187-37-36-134-133(137)185-127-126-184-125-124-183-123-122-182-121-120-181-119-118-180-1
QSWJINHFEMDVEM-OJCMNYADSA-N
Descrizione generale
18:0 PEG2000 PE, also known as 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[methoxy(polyethylene glycol)-2000], is a modified phospholipid containing a 2000-Da PEG moiety in the polar head.[1]
Applicazioni
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[methoxy(polyethylene glycol)-2000] ammonium salt (DSPE-PEG1) has been used to conjugate PEG onto residual amine groups on the surfaces of the functionalized TaO nanoparticles.[2] DSPE-PEG1 may be used as a surfactant for homeotropic anchoring of the mesogen molecules.[1] It may also be used in preparation of Nano formulations.[3]
Azioni biochim/fisiol
PEG-modified lipids are typically added to phospholipid vesicles used for drug delivery to facilitate the formation of sterically stabilized liposomes (SSL). These liposomes have low reticuloendothelial system (RES) uptake and they prolong the circulating plasma half-life of the drug. The plasma half-life of the drug can be tuned from several hours to days depending on the size of the PEG and fatty acids attached to the lipid anchor.[4]
Confezionamento
30 mL Amber Narrow Mouth Glass Bottle with Screw Cap (880120C-500mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (880120C-200mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (880120C-25mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Comunemente ordinati con questo prodotto
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Encapsulated miR-200c and Nkx2. 1 in a nuclear/mitochondria transcriptional regulatory network of non-metastatic and metastatic lung cancer cells
D?Almeida O, et al.
BMC Cancer, 19(1), 136-136 (2019)
Liposomes with detachable polymer coating: destabilization and fusion of dioleoylphosphatidylethanolamine vesicles triggered by cleavage of surface-grafted poly (ethylene glycol)
Kirpotin D, et al.
Febs Letters, 388(2-3), 115-118 (1996)
P A Melnikov et al.
Bulletin of experimental biology and medicine (2019-11-24)
We studied the effect of IL-1β on the permeability of brain capillaries in healthy mice. Intravital microscopy demonstrated that parenteral administration of IL-1β was followed by an increase in vascular permeability ensuring passage of free Alexa488 fluorescent label through the
Ling Ye et al.
Nanotheranostics, 3(1), 54-65 (2019-01-22)
Rationale: Despite growing use of engineered nanomaterials (ENM) in applications from electronics to medicine, the potential risk to human health remains a critical concern within clinical use. ENM exposure during pregnancy can potentially cause reproductive toxicity even at levels that
Kathleen Cullion et al.
Pharmaceutical research, 36(12), 179-179 (2019-11-11)
It is unknown whether there are sex differences in response to free or encapsulated local anesthetics. We examined nerve block duration and toxicity following peripheral nerve blockade in male and female rats. We studied the local anesthetic bupivacaine (free or