880129C
Avanti
DSPE-PEG(2000) Biotin
Avanti Research™ - A Croda Brand 880129C
Sinonimo/i:
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[biotinyl(polyethylene glycol)-2000] (ammonium salt)
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL (880129C-10mg)
pkg of 1 × 2 mL (880129C-50mg)
pkg of 1 × 2.5 mL (880129C-25mg)
pkg of 1 × 4 mL (880129C-100mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 880129C
Concentrazione
10 mg/mL (880129C-10mg)
10 mg/mL (880129C-25mg)
25 mg/mL (880129C-100mg)
25 mg/mL (880129C-50mg)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(OCCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO/C=C\NC(CCCC[C@](SC[C@@]1(NC(N2)=O)[H])([C@]12[H])[H])=O)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK 3