840034C
Avanti
16:0-18:1 PS (POPS)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
1-hexadecanoyl-2--(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt); POPS; PS(16:0/18:1(9Z)); 110669
Descrizione
1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt), chloroform
Saggio
>99% (TLC)
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL (840034C-10mg)
pkg of 1 × 2.5 mL (840034C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (840034C-200mg)
pkg of 5 × 4 mL (840034C-500mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Concentrazione
10 mg/mL (840034C-10mg)
10 mg/mL (840034C-25mg)
25 mg/mL (840034C-200mg)
25 mg/mL (840034C-500mg)
Tipo di lipide
cardiolipins
phospholipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
RQYKXRYGZHMUSU-JEAFVVATSA-M
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)