Documenti fondamentali
840035C
Avanti
18:1 PS (DOPS)
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
1,2-di-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt); DOPS; PS(18:1(9Z)/18:1(9Z))
Scegli un formato
10 MG
121,00 €
25 MG
171,00 €
200 MG
937,00 €
500 MG
1.660,00 €
121,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
121,00 €
25 MG
171,00 €
200 MG
937,00 €
500 MG
1.660,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C42H77NO10PNa
Numero CAS:
Peso molecolare:
810.03
Codice UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
121,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Descrizione
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt), chloroform
Saggio
>99% (TLC)
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL (840035C-10mg)
pkg of 1 × 2.5 mL (840035C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (840035C-200mg)
pkg of 5 × 4 mL (840035C-500mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Concentrazione
10 mg/mL (840035C-10mg)
10 mg/mL (840035C-25mg)
25 mg/mL (840035C-200mg)
25 mg/mL (840035C-500mg)
Tipo di lipide
cardiolipins
phospholipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C42H78NO10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-40(44)50-35-38(36-51-54(48,49)52-37-39(43)42(46)47)53-41(45)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h17-20,38-39H,3-16,21-37,43H2,1-2H3,(H,46,47)(H,48,49);/q;+1/p-1/b19-17-,20-18-;/t38-,39+;/m1./s1
KPHZNDUWYZIXFY-YORIBCANSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
DOPS is an excellent substitute for the naturally occurring Brain PS. It has similar physical properties and is more stable to oxidation. DOPS has been used, along with DOPC and DOPE, in lipid mixtures to mimic platelet membranes for coagulation studies.
Phosphoserine/phosphatidylserine (PS) is an endogenous phospholipid,[1] that is found in all polyanionic macromolecules.[2] 1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (DOPS) carry a carboxylic acid group and a protonated amine group in their head group.[3]
Applicazioni
18:1 PS (DOPS) has been used as a component of supported membrane tubes (SMrT) templates.[4] It has also been used in the preparation of lipid-mixing vesicles, content-mixing vesicles and lipid mixture.[5]
Azioni biochim/fisiol
Phosphoserine (PS) can be used as a template for the recognition of cancer antigen 125 (CA 125).[6] It is very essential for healthy nerve cell membranes and myelin.[1] Exogenous PS can be actively absorbed in humans. It plays a key role in the formation of short-term memory, the consolidation of long-term memory, the ability to create new memories and several other cognitive activities. It actively participates in the locomotor functions, like rapid reactions and reflexes.[1]
Confezionamento
30 mL Amber Narrow Mouth Bottle with Screw Cap (840035C-500mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840035C-10mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840035C-200mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840035C-25mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Comunemente ordinati con questo prodotto
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
A single vesicle-vesicle fusion assay for in vitro studies of SNAREs and accessory proteins
Diao J, et al.
Nature Protocols, 7(5), 921-921 (2012)
Use of the supported membrane tube assay system for real time analysis of membrane fission reactions
Dar S, et al.
Nature Protocols, 12(2), 390-390 (2017)
Choosing the right fluorophore for single-molecule fluorescence studies in a lipid environment
Zhang Z, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1859(7), 1242- 1253 (2017)
Toshihiko Oka et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 33(43), 12487-12496 (2017-10-03)
Electrostatic interactions (EIs) play important roles in the structure and stability of inverse bicontinuous cubic (QII) phases of lipid membranes. We examined the effect of pH on the phase of dioleoylphosphatidylserine (DOPS)/monoolein (MO) membranes at low ionic strengths using small-angle
Adsorption of O-phospho-L-serine and L-serine onto poorly crystalline apatite
Benaziz L, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 238(1), 48-53 (2001)