Documenti fondamentali
890890C
Avanti
18:1 TAP (DOTAP)
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
1,2-dioleoyl-3-trimethylammonium-propane (chloride salt)
Scegli un formato
25 MG
215,00 €
200 MG
444,00 €
500 MG
922,00 €
215,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
215,00 €
200 MG
444,00 €
500 MG
922,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C42H80NO4Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
698.54
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
215,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 2.5 mL (890890C-25mg)
pkg of 2 × 20 mL (890890C-1g)
pkg of 2 × 4 mL (890890C-200mg)
pkg of 5 × 4 mL (890890C-500mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Concentrazione
10 mg/mL (890890C-25mg)
25 mg/mL (890890C-1g)
25 mg/mL (890890C-200mg)
25 mg/mL (890890C-500mg)
applicazioni
advanced drug delivery
Tipo di lipide
cationic lipids
transfection
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H]C(C[N+](C)(C)C)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Cl-]
InChI
1S/C42H80NO4.ClH/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-41(44)46-39-40(38-43(3,4)5)47-42(45)37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2;/h20-23,40H,6-19,24-39H2,1-5H3;1H/q+1;/p-1/b22-20-,23-21-;
KSXTUUUQYQYKCR-LQDDAWAPSA-M
Applicazioni
18:1 TAP (DOTAP) has been used in the preparation of liposome-supported bilayers.[1]
Azioni biochim/fisiol
18:1 TAP (DOTAP) is a cationic lipid structure, used for in vitro and in vivo nucleic acid and protein delivery.[2] The lipid composition and cell type affects the transfection potential of DOTAP(1,2-dioleoyl-3-trimethylammonium-propane).[3] 18:1 TAP (DOTAP) mediates gene knockdown technique in hematopoietic stem cells (HSCs).[4]
Confezionamento
30 mL Amber Narrow Mouth Glass Bottle with Screw Cap (890890C-1g)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (890890C-200mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (890890C-25mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (890890C-500mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 9
1 of 9
DOTAP (and other cationic lipids): chemistry, biophysics, and transfection
Simberg D, et al.
Critical Reviews in Therapeutic Drug Carrier Systems, 21(4) (2004)
Efficient siRNA delivery by the cationic liposome DOTAP in human hematopoietic stem cells differentiating into dendritic cells
Martino S, et al.
BioMed Research International, 2009 (2009)
Mesoporous silica-supported lipid bilayers (protocells) for DNA cargo delivery to the spinal cord
Dengler EC, et al.
J. Controlled Release, 168(2), 209-224 (2013)
Xuejuan Ma et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 35(49), 16304-16311 (2019-11-09)
Aggregation-induced emission (AIE) is a powerful method to produce fluorescence for a diverse range of applications. While most previous work induced aggregation by change of solvent, ionic strength, pH, or self-assembly, we herein explored adsorption-induced aggregation using 4,4'-(hydrazine-1,2-diylidene bis(methanylylidene)) bis(3-hydroxybenzoic
Elias J Sayour et al.
Nano letters, 18(10), 6195-6206 (2018-09-28)
Translation of nanoparticles (NPs) into human clinical trials for patients with refractory cancers has lagged due to unknown biologic reactivities of novel NP designs. To overcome these limitations, simple well-characterized mRNA lipid-NPs have been developed as cancer immunotherapeutic vaccines. While