Documenti fondamentali
870273C
Avanti
18:1 Biotinyl Cap PE
Avanti Research - A Croda Brand 870273C
Sinonimo/i:
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(cap biotinyl) (sodium salt)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C57H102N4O11PNaS
Numero CAS:
Peso molecolare:
1105.47
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 2.5 mL (870273C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (870273C-200mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 870273C
Concentrazione
10 mg/mL (870273C-25mg)
25 mg/mL (870273C-200mg)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(CCCCCNC(CCCC[C@](SC[C@@]1(NC(N2)=O)[H])([C@]12[H])[H])=O)=O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C57H103N4O11PS.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-33-41-54(64)69-46-49(72-55(65)42-34-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)47-71-73(67,68)70-45-44-59-53(63)39-32-31-37-43-58-52(62)40-36-35-38-51-56-50(48-74-51)60-57(66)61-56;/h17-20,49-51,56H,3-16,21-48H2,1-2H3,(H,58,62)(H,59,63)(H,67,68)(H2,60,61,66);/q;+1/p-1/b19-17-,20-18-;/t49-,50+,51+,56+;/m1./s1
VQSGNVZURNOPBT-XEAQQBNDSA-M
Descrizione generale
18:1 Biotinyl Cap PE, also known as 1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(cap biotinyl) or DOPE-B-Cap, belongs to a class of head group modified functionalized lipids.
Applicazioni
18:1 Biotinyl Cap PE (1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(cap biotinyl) has been used in preparation of liposomes and large unilamellar vesicles (LUV).
Confezionamento
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (870273C-200mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (870273C-25mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Comunemente ordinati con questo prodotto
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
16:0-18:1 PC Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
850457C
16:0-18:1 PC
18:1 PS (DOPS) Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
840035P
18:1 PS (DOPS)
Syringe (1000 μL) Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
610017
Syringe (1000 μL)
16:0-18:1 PC Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
850457P
16:0-18:1 PC
Hideyo Takatsuki et al.
Nanotechnology, 22(24), 245101-245101 (2011-04-22)
The potential of using actin bundles for the transport of liposomes and single cells across myosin-coated surfaces is investigated. Compared to that observed with filamentous actin, the liposome transport using actin bundles was more linear in nature and able to
Yanqi Yu et al.
ACS nano (2018-11-14)
Understanding the binding of nanoparticles to receptors on biomembranes is critical to the development and screening of therapeutic materials. A prevailing understanding is that multivalent ligand-receptor binding leads to slower and confined translational motion of nanoparticles. In contrast, we report
Michael Estl et al.
International journal of molecular sciences, 21(7) (2020-04-08)
Cytotoxic T lymphocytes (CTL) are key players of the adaptive immune system that target tumors and infected cells. A central step to that is the formation of a cell-cell contact zone between the CTL and its target called an immune
Maria Tsemperouli et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 35(26), 8748-8757 (2019-06-28)
Horizontal black lipid membranes (BLMs) enable optical microscopy to be combined with the electrophysiological measurements for studying ion channels, peptide pores, and ionophores. However, a careful literature review reveals that simultaneous fluorescence and electrical recordings in horizontal BLMs have been
Chaohong Liu et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 187(1), 230-239 (2011-05-31)
The activation of the BCR, which initiates B cell activation, is triggered by Ag-induced self-aggregation and clustering of receptors at the cell surface. Although Ag-induced actin reorganization is known to be involved in BCR clustering in response to membrane-associated Ag