1.15363
Skim milk powder
suitable for microbiology
Szinonimák:
Skim milk powder, Dry skim milk, non-fat milk solids, skimmed milk powder,
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine milk
Minőségi szint
Forma
solid
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
kiszerelés
pkg of 500 g
pH
6-8 (20 °C, 20 g/L in H2O)
oldhatóság
700 g/L
térfogatsúly
500 kg/m3
alkalmazás(ok)
microbiology
pathogen testing
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Általános leírás
Alkalmazás
Kapcsolódás
Analízis megjegyzés
Lactose (enzymatically): 40 - 52 %
pH-value (1 %; water): 6 - 7
Fats: ≤ 1.5 %
Free acid (as lactic acid): ≤ 2 %
Ash (800 °C): ≤ 10 %
Water (according to Karl Fischer): ≤ 5.0 %
Suitability for microbiology: passes test
Microbiological test: passes test
Identity (NIR): passes test
WGK
WGK 1