Fontos dokumentumok
1.08380
Millipore
2,3,5-Triphenyltetrazolium chloride
Color indicator. Supplement in culture media for the microbiological analysis of food and water samples
Szinonimák:
2,3,5-Triphenyltetrazolium chloride, TTC, TT, TPTZ, TTZ, Tetrazolium Red
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C19H15ClN4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
334.80
Beilstein:
3923356
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41106212
NACRES:
NA.74
Minőségi szint
Teszt
≥98% (calculated on dried substance, perchloric acid titration)
form
solid
pH
3.7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
243 °C (decomposition)
oldhatóság
150 g/L
térfogatsúly
230 kg/m3
alkalmazás(ok)
microbiology
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Cl-].c1ccc(cc1)-c2nn(-c3ccccc3)[n+](n2)-c4ccccc4
InChI
1S/C19H15N4.ClH/c1-4-10-16(11-5-1)19-20-22(17-12-6-2-7-13-17)23(21-19)18-14-8-3-9-15-18;/h1-15H;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PKDBCJSWQUOKDO-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
2,3,5-triphenyltetrazolium chloride (TTC) is a dye largely used for enumeration of microbial colonies in solid culture media, being a key component of the dry rehydratable film system used for microbiological analysis of food. This dye is colorless in the oxidized form and red when reduced by microorganisms, due to formation of formazan. Live microorganisms reduce TTC by enzymatic action, forming red color formazan that is kept inside granules in the cells.
Alkalmazás
2,3,5-triphenyltetrazolium chloride (TTC) is an indicator recommended for the microbiological analysis of food.
Analízis megjegyzés
Assay (perchloric acid titration, calculated on dried substance): ≥ 98 %
Identity (UV/VIS-Spectrum): passes test
Absorption maximum λmax. (water): 245 - 248 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0,01 g/l; water; calculated on dried substance): ≥ 770
TLC-Test: passes test
Loss on drying (70 °C; ≤ 1 hPa): ≤ 0.5 %
Suitability for testing the germinability of seeds: passes test
Suitability for microbiology: passes test
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Yu-Wen Hung et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 34(5), 6950-6964 (2020-04-05)
Dipeptidyl peptidase-4 inhibitors (or gliptins), a class of antidiabetic drugs, have recently been shown to have protective actions in the central nervous system. Their cellular and molecular mechanisms responsible for these effects are largely unknown. In the present study, two
Ilkin Yucel Sengun et al.
Food science and biotechnology, 29(3), 401-408 (2020-04-08)
In the present study, variety of fruit vinegars were investigated in terms of their physicochemical, microbiological and bioactive properties. Total phenolic and flavonoid contents were in the range of 933-1162 mg GAE/L and 66.64-470.86 mg/L in terms of catechin equivalents, respectively. During