Fontos dokumentumok
A1296
Agar
microbiology tested, suitable for plant cell culture, suitable for cell culture, powder
Szinonimák:
Agar-agar, Gum agar
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
algae (Rhodophyceae)
Minőségi szint
Forma
powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | plant: suitable
microbiological culture: suitable
átmeneti hőmérséklet
congealing temperature <38 °C (1.5% in H2O)
alkalmasság
microbiology tested
alkalmazás(ok)
agriculture
agriculture
microbiology
microbiology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
O1[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H](C1OC2[C@H]3OCC2OC([C@H]3O)C)O)OC)O)CO
InChI
1S/C14H24O9/c1-5-8(16)13-11(7(21-5)4-20-13)23-14-10(18)12(19-2)9(17)6(3-15)22-14/h5-18H,3-4H2,1-2H3/t5?,6-,7?,8-,9+,10-,11?,12+,13+,14?/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GYYDPBCUIJTIBM-DYOGSRDZSA-N
Alkalmazás
- agar plates for microbiology, such as Tryptic soy broth or TSB Agar plates for bacterial cell culture
- 50% Murashige-Skoog or MS medium (basal MS)for growing plant seedlings
- micropropagation of Pistacia lentiscus or Lentisk, for shoot initiation
Tulajdonságok és előnyök
- High-quality agar powder for general use in research
- Suitable for microbiology applications to culture bacteria and other microorganisms
- Suitable for plant cell culture for horticultural science and biotechnology
- Easily prepare and autoclave for a solid or semi-solid media at 6 - 12g/L
Egyéb megjegyzések
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
összehasonlítható termékek
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?