Merck
Szarvasmarha szérumalbumin (BSA fehérje)
A képen egy szőlőfürtre emlékeztető molekulaszerkezet látható, az egyes molekulák a vörös, narancssárga és sárga árnyalataiban színezve.
A szarvasmarha-szérumalbumin (BSA) egy monomer fehérje, amely egyetlen aminosavláncból áll, molekulatömege 66,5 kDa, és a tehenek vérében található. A BSA a vérplazma egyik fő összetevője, a máj termeli.
A BSA-t a laboratóriumokban általában biokémiai és szövettenyésztési közegek kiegészítőjeként használják. A fehérje stabilizálja az extracelluláris folyadék térfogatát, és hordozóként szolgál olyan kismolekulák számára, mint a szteroidok, zsírsavak és pajzsmirigyhormonok. A BSA-t számos kutatási és ipari alkalmazásban is használják, beleértve a gyógyszerfejlesztést, a fehérjetisztítást és az élelmiszer-feldolgozást. Nem mérgező és nem antigén, így várhatóan nem vált ki immunválaszt sem emberekben, sem más állatokban. Ezért általában biztonságosnak tekinthető a kutatási és ipari alkalmazásokban való felhasználás szempontjából.
Számos olyan BSA terméket kínálunk, amelyeket már használtak és publikáltak szakmailag lektorált cikkekben különböző alkalmazásokhoz, többek között sejtkultúrákhoz, IHC, ELISA, áramlási citometria és más alkalmazásokhoz. BSA termékeink kutatási és gyártási célokra egyaránt alkalmasak.
Szakaszok áttekintése
A BSA fehérje standardként való használata
A BSA-t gyakran használják fehérje standardként mennyiségi meghatározási alkalmazásokban, például a plazmaminták fehérje összmennyiségének meghatározására. Gyakran használják referencia standardként is fehérjemérésekhez, mivel a BSA könnyen hozzáférhető, könnyen tisztítható, rendkívül stabil, és nincs enzimatikus aktivitása.
BSA frakcionálási módszerek
A BSA-t hideg-etanol frakcionálással vagy hősokk frakcionálással lehet tisztítani. A hideg-etanol frakcionálással és hősokk frakcionálással tisztított BSA-t különböző formákban kínáljuk, többek között liofilizált por vagy különböző koncentrációjú folyékony oldatok formájában. A tisztított BSA-t általában sejt- és szövettenyésztésben, Western blottingban, immunoblottingban, hordozófehérjeként és blokkolószerként használják immunvizsgálatokban, például ELISA-kban, hogy megakadályozzák az antitestek vagy más fehérjék nem specifikus kötődését. Stabilizálhatja az enzimeket és más fehérjéket is oldatban, és fehérjekiegészítőként szolgálhat a sejttenyésztő médiumokban a fokozott táplálkozás érdekében. Ezenkívül a tisztított BSA-t antitestoldatokhoz adják, hogy növeljék azok stabilitását és élettartamát.
Bovine Serum Albumin Fraction V
A Bovine Serum Albumin Fraction V (BSA-FV) a BSA egy magasan tisztított formája. Magas tisztasági fokú, jellemzően 98%-nál nagyobb, és nem tartalmaz kimutatható mennyiségű más fehérjét vagy szennyező anyagot. A BSA-FV-t tisztított enzimek stabilizálására és ELISA-technikákban helyblokkoló reagensként használják.
Probumin® szarvasmarha szérumalbuminok
Probumin® szarvasmarha szérumalbuminok általánosan használt BSA formulák pufferek, nem specifikus blokkolás, fehérje stabilizálás és egyéb diagnosztikai alkalmazásokhoz. A Probumin® BSA termékeket házilag gyártjuk, nagy tisztaságú és széles körben tesztelt por vagy 30%-os oldat formájában. Különböző minőségekben állnak rendelkezésre, beleértve a kristályosított, reagens, élettudományi, diagnosztikai és mikrobiológiai minőségeket, a tervezett alkalmazástól függően. Tekintettel a BSA változatos felhasználási területeire, itt talál néhány gyakran ismételt kérdést és választ a molekuláról, formátumokról, módszerekről és alkalmazásokról.
A Probumin® BSA egy MQ300 minőségi szintű termékcsalád, amelyet gyakran használnak számos FDA- és EMA-engedéllyel rendelkező biológiai gyógyszer, orvostechnikai eszköz, állatvakcina és diagnosztikai vizsgálat gyártásához. Probumin® BSA gyártóüzemünk Kankakee-ben (Illinois, USA) ISO9001:2015 minőségbiztosítási rendszer szerint működik, és az európai előírásoknak megfelelően követi a 142/2011/EU számú létesítményszámokat. MQ300 szintű termékként minden egyes BSA-tételhez analitikai tanúsítvány tartozik, amely részletesen tartalmazza a termék teljes körű vizsgálatát és specifikációit. Kérésre EDQM alkalmassági bizonyítványt tudunk biztosítani; származási bizonyítványok is rendelkezésre állnak.
A gyártási folyamat részeként számos minőségi vizsgálati specifikációt végzünk, beleértve a tisztaság, IgG, zsírsavak, endotoxin, proteáz és adventív anyagok vizsgálatát.