Fontos dokumentumok
1705006
USP
L-Tyrosine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
(S)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propionic acid, 3-(4-Hydroxyphenyl)-L-alanine
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
tyrosine
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OUYCCCASQSFEME-QMMMGPOBSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Tyrosine
- Glycyl-l-tyrosine
- Levodopa
- N-Acetyltyrosine
- Hyaluronidase Injection
Egyéb megjegyzések
Analízis megjegyzés
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1