1700501
USP
L-Tryptophan
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
(S)-2-Amino-3-(3-indolyl)propionic acid, L-α-Amino-3-indolepropionic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
tryptophan
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
280-285 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)/t9-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QIVBCDIJIAJPQS-VIFPVBQESA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Also, for use with USP monographs such as:
- Tryptophan
- 5-Hydroxy-l-tryptophan
Egyéb megjegyzések
Analízis megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1