Fontos dokumentumok
T2900000
Tyrosine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
L-Tyrosine, (S)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propionic acid, 3-(4-Hydroxyphenyl)-L-alanine
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
tyrosine
gyártó/kereskedő neve
EDQM
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OUYCCCASQSFEME-QMMMGPOBSA-N
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)