Fontos dokumentumok
1161509
USP
L-Cysteine hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
L-Cysteine hydrochloride monohydrate
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
cysteine
Forma
powder
gyártó/kereskedő neve
USP
oldhatóság
water: 100 g/L at 25 °C
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
O.Cl.N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S.ClH.H2O/c4-2(1-7)3(5)6;;/h2,7H,1,4H2,(H,5,6);1H;1H2/t2-;;/m0../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QIJRTFXNRTXDIP-JIZZDEOASA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Also used to prepare standard stock solution during the assay and impurity analysis of Cysteine Hydrochloride and Cysteine Hydrochloride Injection.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)