Fontos dokumentumok
1530503
USP
L-Phenylalanine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
(S)-2-Amino-3-phenylpropionic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
phenylalanine
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
270-275 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N[C@@H](Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
COLNVLDHVKWLRT-QMMMGPOBSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Also used to prepare internal standard, standard, Sample, and system suitability solution during the assay and impurity analysis by using liquid chromatography coupled with UV detector according to the given below monographs of United States Pharmacopeia (USP):
- Acetylcysteine Solution
- Acetylcysteine
- Phenylalanine
- Glutathione
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)