Fontos dokumentumok
P1150000
Phenylalanine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
L-Phenylalanine, (S)-2-Amino-3-phenylpropionic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
phenylalanine
gyártó/kereskedő neve
EDQM
mp
270-275 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N[C@@H](Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
COLNVLDHVKWLRT-QMMMGPOBSA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)