T8566
L-Tyrosine
99.0-101.0%, suitable for cell culture, BioXtra, non-animal source
Szinonimák:
(S)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propionic acid, 3-(4-Hydroxyphenyl)-L-alanine
About This Item
Javasolt termékek
product name
L-Tyrosine, from non-animal source, meets EP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 99.0-101.0%
biológiai forrás
non-animal source
Minőségi szint
Ügynökség
USP/NF
meets EP testing specifications
meets USP testing specifications
termékcsalád
BioXtra
Teszt
99.0-101.0%
form
powder
optikai aktivitás
[α]25/D 11.2 to 9.8°, c = 5 in 1 M HCl (Specific Rotation 6.1 - 7.8 °)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
szín
white to off-white
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
1 M HCl: 25 mg/mL
kation nyomok
Fe: ≤10 ppm
NH4+: ≤0.02%
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
funkcionális csoport
(phenol)
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OUYCCCASQSFEME-QMMMGPOBSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
- Suitable for Cell Culture and Biochemical research
- High-quality compound suitable for multiple research applications
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
összehasonlítható termékek
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Cikkek
Learn more about the amino acid L-Tyrosine and explore how it is used in cell culture media like MEM, DMEM, and RPMI. We offer a comprehensive portfolio of amino acid cell culture supplements and reagents.
Tudjon meg többet az L-tirozin nevű aminosavról, és fedezze fel, hogyan használják fel a sejttenyésztési közegekben, mint például a MEM, DMEM és RPMI. Az aminosavakat tartalmazó sejttenyésztési kiegészítők és reagensek átfogó portfólióját kínáljuk.