Fontos dokumentumok
1371501
USP
L-Lysine acetate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
L-Lysine acetate salt, (S)-2,6-Diaminohexanoic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
lysine
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CC(O)=O.NCCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.C2H4O2/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;1-2(3)4/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H3,(H,3,4)/t5-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RRNJROHIFSLGRA-JEDNCBNOSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2