Merck
PHR1097
Supelco
L-Tyrosine
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
(S)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propionic acid, 3-(4-Hydroxyphenyl)-L-alanine
Méret kiválasztása
1 G
41 700,00 Ft
41 700,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 G
41 700,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
4-(HO)C6H4CH2CH(NH2)CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
181.19
Beilstein:
392441
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
41 700,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to Ph. Eur. T2900000
traceable to USP 1705006
API-család
tyrosine
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OUYCCCASQSFEME-QMMMGPOBSA-N
Általános leírás
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Alkalmazás
L-Tyrosine may be used as a pharmaceutical reference standard for the determination of the analyte in pharmaceutical formulations by a liquid chromatography technique.[1]
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Egyéb megjegyzések
Amino acid precursor of dopamine and other catecholamines
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Analízis megjegyzés
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP (PhEur) and BP primary standards, where they are available.
Lábjegyzet
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA7163 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Javasolt termékek
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
High-performance liquid chromatographic analysis of biogenic amines in pharmaceutical products containing Citrus aurantium
Viana C, et al.
Food Additives & Contaminants. Part A, Chemistry, Analysis, Control, Exposure & Risk Assessment, 30(4), 634-642 (2013)
Hideki Hara et al.
Nature immunology, 14(12), 1247-1255 (2013-11-05)
The inflammasome adaptor ASC contributes to innate immunity through the activation of caspase-1. Here we found that signaling pathways dependent on the kinases Syk and Jnk were required for the activation of caspase-1 via the ASC-dependent inflammasomes NLRP3 and AIM2.
Verena Rahm et al.
Journal of nuclear medicine : official publication, Society of Nuclear Medicine, 55(4), 546-550 (2014-02-26)
Low-grade gliomas (LGGs) may harbor malignant foci, which are characterized by increased tumor cellularity and angiogenesis. We used diffusion-weighted MR imaging (apparent diffusion coefficient [ADC]) and PET with the amino acid O-(2-(18)F-fluorethyl)-L-tyrosine ((18)F-FET) to search for focal changes of diffusion
Vincent Dunet et al.
Journal of nuclear medicine : official publication, Society of Nuclear Medicine, 53(2), 207-214 (2012-02-04)
For the past decade, PET with (18)F-fluoro-ethyl-tyrosine ((18)F-FET) has been used in the evaluation of patients with primary brain tumors (PBTs), but so far series have reported only a limited number of patients. The purpose of this systematic review and
Alena Volgusheva et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(18), 7223-7228 (2013-04-17)
Photobiological H2 production is an attractive option for renewable solar fuels. Sulfur-deprived cells of Chlamydomonas reinhardtii have been shown to produce hydrogen with the highest efficiency among photobiological systems. We have investigated the photosynthetic reactions during sulfur deprivation and H2